Batterijrecycling
Batterijrecycling
Avantor zet gevanceerde batterijwetenschap in beweging om een betere wereld te creëren
Li-Ion-batterijen bevatten vaak nuttige en waardevolle hoogwaardige metalen. Ze bevatten ook schadelijke stoffen, zoals organische oplosmiddelen en fluorhoudende lithiumzouten.
Daarom heeft het recyclen van Li-Ion-batterijen een aanzienlijk potentieel economisch voordeel en helpt het de natuurlijke omgeving te beschermen.
Bij het recyclen van Li-Ion-batterijen zijn doorgaans zowel fysische als chemische processen betrokken:
- Mechanische processen (inclusief inerte breek-, sorteer- en zeefprocessen en een speciaal geval: thermomechanische scheiding)
- Hydrometallurgische processen
- Pyrometallurgische processen
De meeste lithium-ionbatterijen die tegenwoordig worden gerecycled, doorlopen een proces dat ‘shredding’ wordt genoemd, waarbij de batterij in zeer kleine stukjes wordt versnipperd. Na het versnipperen wordt deze zogenaamde ‘zwarte massa’ verwerkt tot waardevolle metalen als kobalt en nikkel.
Avantor ondersteunt u door het aanbieden van chemicaliën, apparatuur, instrumenten en een breed scala aan producten voor R&D, QA/QC, tests, een gecontroleerde omgeving, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheid en facilitaire dienstverlening.
Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij Avantor, of vul ons contactformulier in.
Gecontroleerde omgeving
Avantor biedt een breed assortiment cleanroomproducten om het product en proces te beschermen.
Beschermende uitrusting & veiligheid
Avantor biedt een breed scala aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) om de gebruiker te beschermen tijdens onderzoek, productie of recycling.
Facilitaire dienstverlening
Avantor biedt een breed scala aan producten om uw locaties schoon, veilig en geordend te houden.
Chemicaliën en grondstoffen voor productie
Avantor biedt een breed scala aan chemicaliën voor R&D en productie van batterij-actieve materialen.
Apparatuur & instrumenten
Avantor distribueert een breed scala aan procesapparatuur en instrumentatie van topfabrikanten.
R&D, QA/QC testen
Avantor heeft een breed assortiment producten dat voldoet aan de gespecialiseerde behoeften van R&D en QA/QC testlaboratoria.