Productie van batterijmaterialen
Productie van batterijmaterialen
Avantor zet gevanceerde batterijwetenschap in beweging om een betere wereld te creëren.
De huidige Li-ion-batterijen bestaan ​​grotendeels uit vier hoofdcomponenten: kathode, anode, elektrolyt en separator.
  • De kathode is een dunne aluminiumfolie bedekt met een verbinding bestaande uit actief middel, oplosmiddel, supergeleidend additief en bindmiddel. Kathode-actieve materialen zijn doorgaans samengesteld uit lithium en metaal.
  • De anode is meestal een dunne koperfolie bedekt met een verbinding bestaande uit actief middel, oplosmiddel, supergeleidend additief en bindmiddel. Het actieve materiaal van de anode is grafiet (synthetisch geproduceerd of gedolven).
    Het elektrolyt bestaat uit zouten, oplosmiddelen en additieven.
  • Typische separators worden momenteel gemaakt van kunsthars zoals polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP).
Avantor ondersteunt u door het aanbieden van kritische grondstoffen, chemicaliën, apparatuur, instrumenten en een breed scala aan producten voor R&D, QA/QC, tests, een gecontroleerde omgeving, persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheid en facilitaire dienstverlening.
Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon bij Avantor, of vul ons contactformulier in.
Gecontroleerde omgeving
Avantor biedt een breed assortiment cleanroomproducten om het product en proces te beschermen.
Beschermende uitrusting & veiligheid
Avantor biedt een breed scala aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) om de gebruiker te beschermen tijdens onderzoek, productie of recycling.
Facilitaire dienstverlening
Avantor biedt een breed scala aan producten om uw locaties schoon, veilig en geordend te houden.
Chemicaliën en grondstoffen voor productie
Avantor biedt een breed scala aan chemicaliën voor R&D en productie van batterij-actieve materialen.
Apparatuur & instrumenten
Avantor distribueert een breed scala aan procesapparatuur en instrumentatie van topfabrikanten.
R&D, QA/QC testen
Avantor heeft een breed assortiment producten dat voldoet aan de gespecialiseerde behoeften van R&D en QA/QC testlaboratoria.
UITGELICHTE PRODUCTEN – CHEMICALIËN EN GRONDSTOFFEN
LiPF6
De meest voorkomende elektrolyt in lithiumbatterijen is een lithiumzoutoplossing zoals lithiumhexafluorfosfaat (LiPF6).
Uitgelichte producten – Persoonlijke beschermingsmiddelen & veiligheid
Beschermende kleding
Ontdek ons ​​uitgebreide assortiment werkkleding, wegwerpoveralls…
Valbeveiligingsharnas
Persoonlijke valstopsystemen
Handschoenen
Verfijn hier uw zoekopdracht naar de juiste handschoen voor uw toepassing
Gasdetectoren
Multigasdetectoren, zuurstofdetectoren
Uitgelichte producten – Facilitair beheer
Chemische opslag
Onze oplossingen voor de opslag van chemische stoffen bieden veilige manieren om corrosieve of ontvlambare materialen op te slaan, waardoor personeel en faciliteiten worden beschermd...