Verdunning, respirometrische BOD en biologische-afbreekbaarheidstesten
Het bepalen van het biochemisch zuurstofverbruik is altijd een punt van discussie met betrekking tot de methode en de toepasbaarheid ervan. De respirometrische methode kan worden vergeleken met de verdunningsmethode, maar wordt bij voorkeur alleen gebruikt voor zelfcontrole. Standaardmethoden worden besproken in tegenstelling tot zelfcontrolemethoden. Ook fotometrische tests kunnen worden uitgevoerd om de BOD-waarden te bepalen.
Uitgebreide informatie over de verschillende methoden voor het bepalen van biochemisch zuurstofverbruik (BOD) vindt u in het WTW-handboek dat u hier kunt downloaden.
U kunt ook belangrijke producten voor biologische-afbreekbaarheidstesten vinden.
BOD zelfcontrole en respirotorisch systeem
Voor BOD veroorzaakt een reductie in zuurstof (verbruikt door micro-organismen) een merkbaar drukverschil dat wordt gemeten door een druksensor. Praktisch en eenvoudig uit te voeren. De productie van methaangas door micro-organismen kan eveneens met sommige systemen worden gemeten.
WTW
Respirometrische OxiTop® meetsysteem voor BOD(5) zelftest (OxiTop®-I)
- Intelligent digitaal sensorsysteem OxiTop®-IDS met uitgebreide BOD-meting tot maximaal 400 000 mg/l, onderzoek inzake biologische afbreekbaarheid, grondrespiratie en methaanonderzoek.
Producten
Velp
Systeem voor alleen BOD
Respirometric sensor system 6 voor:
- BOD
- Maxi -BMP (Biochemisch Methaan Potentieel)
- Bodemanalyse -
- Biologische afbreekbaarheid van kunststof
Producten
Verdunnings-BOD
BOD-bepaling conform DIN EN 1899-1 (ISO 5815) DIN EN 1899-2 en standaard methoden 5210 B.
Zelfroerende zuurstofsensor StirrOx® G voor zuurstofbepaling in Karlsruhe-flessen zorgt voor:
- Constante stroming voor hoge reproduceerbaarheid
- Geen nulpuntkalibratie nodig
- Meteen klaar voor meten
Producten
BOD fotometrische methode
Met behulp van een celtest kan het BOD gemakkelijk en efficiënt worden bepaald volgens een gewijzigde Winkler-methode.
Gekalibreerde en standaard-conforme analysereagentia voor veiligheid.
- Barcodesysteem voor een snelle, eenvoudige bediening
- Uitgebreide kwaliteitscontroledocumentatie voor elke test
- 5 dagen incubatie blijft nodig maar voor de analyse zijn minder handelingen nodig dan bij die van andere methoden
Producten
BOD-incubatoren
Alle BOD-methoden vereisen dat de monsters gedurende 5 dagen bij 20 °C (68 °F) worden bewaard. Avantor biedt een breed assortiment aan temperatuurgecontroleerde incubatoren.
Velp Scientifica
1 model, FTC 120:
- Vaste temperatuur op 20°C
- 120 L
5 modellen, FOC Connect
- Van 3 tot 50°C (0,5°C)
- Van 109 tot 169l
Producten
WTW
5 modellen, TS:
- Van 10 tot 40°C (0,5°C)
- Van 180 tot 500 l
Thermostatische container, Oxitop® Doos
- Vaste temperatuur op 20°C (0,5°C)