Chemisch zuurstofverbruik (CZV)-analyse
Het chemisch zuurstofverbruik (CZV) van water wordt bepaald door middel van de dichromaatmethode na de destructie.
VWR biedt 2 oplossingen om de CZV te meten:
- De snelle methode
- De officiële methode
CZV snelle methode, Merck
CZV snelle methode, Merck
Een breed scala aan cuvettesten voor CZV, ook voor samples met een hoog chloridegehalte, 3 modellen thermoreactoren, standaarden en spectrofotometers.
CZV snelle methode, Hach
CZV snelle methode, Hach
Complete systemen voor CZV-analyse, een groot aantal bereide CZV-reagentia (geen verdunning van het sample nodig), een reactor en spectrofotometers.
CZV officiële methode
CZV officiële methode
Het monster wordt eerst gemineraliseerd in een handmatige of automatische spijsverteringseenheid met voldoende reagentia.