Gesuspendeerd materiaal
VWR biedt allerlei producten waarmee u de waterkwaliteit kunt meten vanuit het gesuspendeerd materiaal gezien:
- Snelle methode met vochtigheidsbalansen
- Centrifuge- of filtratiemethodes overeenkomstig de Europese normen
- Bij de methode voor het verwijderen van vluchtige gesuspendeerde vaste stoffen uit de voornamelijk anorganische stoffen of vaste stoffen wordt zowel een oven als een analytische balans gebruikt.
Productselectie
Vochtigheidsbalansen
Routinematige vochtigheidsbalansen...