Biowetenschappelijke workflows
Innovatieve producten van monstervoorbereiding tot hantering en scheiding van monsters voor een betrouwbare identificatie en karakterisering van monsters in de biowetenschappelijke workflow.
Productselectie
MAbPac™ RP-kolommen
Voor uitstekende omgekeerde-fase- (RP) HPLC- en LC/MS-karakterisering van monoklonale antilichamen (mAbs), fragmenten, varianten, Antibody Drug Conjugates (ADC's), gepegyleerde eiwitten en bispecifieke eiwitten.
MAbPac™ SEC-1-kolommen
Voor hoge-resolutiescheiding bij de analyse van monoklonale antilichamen (MAb), zoals de monomeren, aggregaten en Fab- en Fc-fragmenten die het resultaat zijn van proteolyse.
MAbPac™ HIC-10-kolommen
Een hoge-resolutiesilicakolom, ontwikkeld voor het scheiden van monoklonale antilichamen (mAbs) en daaraan gerelateerde biologische preparaten door hydrofobe interactie.
MAbPac™ HIC-20 HPLC-kolommen
Voor het scheiden van monoklonale antilichamen (mAbs), mAb-fragmenten en geoxideerde varianten door hydrofobe interactiechromatografie (HIC). De unieke chemie van deze silicakolom biedt een hoge resolutie en uitstekende selectiviteit.
MAbPac™ HIC-butyl HPLC-kolommen
Hiermee kunt u afzonderlijke monoklonale antilichamen (mAbs) en Antibody Drug Conjugates (ADC's) scheiden. Deze kolom is gebaseerd op hydrofiele, niet-poreuze, polymeer deeltjes van 5 μm, gefunctionaliseerd met butylgroepen.
GlycanPac™ AXR-1 LC-kolommen
Een hoogwaardige, op silica gebaseerde chromatografiekolom voor scheiding in gemengde modus met behulp van een combinatie van lading, isomeerstructuur en grootte.