SureSTART autosampler vials en wellsplaten
3 verschillende prestatieniveaus - die zich onderscheiden door prestatie en niveau - maken het selecteren van het juiste Thermo Scientific ™ SureSTART™ product eenvoudig, duidelijke en gemakkelijk.
Mogelijkheid om meer met uw budget voor consumables te doen
Bespaar door de ingebouwde kwantumkortingen - hoe meer u koopt, hoe meer u bespaart.
Gegarandeerde kwaliteit, prestaties en compatibiliteit
Geschikt voor alle gangbare merken voor HPLC/UHPLC of GC-instrumenten. Met meer dan 40 jaar ervaring in het leveren van vials en wellsplaten voldoen de gecertificeerde producten van SureSTART™ consequent aan specificaties 'essentieel voor de kwaliteit'.
Wij zijn er voor u - van de integratie van onze innovatieve, gepatenteerde producten die de verdamping van monsters minimaliseren tot de samengestelde selectie die de veiligheid van de monsters en een geringe adsorptie van verbindingen garandeert, kunt u met gemak voldoen aan uw wettelijke vereisten.
Ontdek SureSTART™ oplossingen voor monsterverwerking:
5 redenen waarom SureSTART de juiste keuze is
Een nieuw niveau van prestaties, reproduceerbaarheid en nauwkeurigheid van de resultaten.
De beste analyses beginnen met de juiste workflowproducten.
Kom meer te weten over SureSTART
Prestatieniveau 1: alledaagse analyse, goedgekeurd voor chromatografie
Geschikt voor QA/QC-toepassingen met kerndetectoren, niet-MS.:UV/VIS, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD, of FPD.
Prestatieniveau 2: analyse met hoge doorvoer, als robuustheid en reproduceerbaarheid essentieel zijn
Geschikt voor routinematige QA/QC-toepassingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van MS tech. De concentraties van de verbindingen liggen op gemakkelijk te detecteren of lage detectieniveaus.
Prestatieniveau 3: hoge prestatie, als gevoeligheid een must is
Geschikt voor uitdagende en onderzoeksgerichte toepassingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van MS tech. De concentraties van de verbindingen liggen op of in de buurt van de detectielimiet van de methode.