Elektrochemie voor laboratorium, arbeidsterrein of processen
U vindt alles wat u nodig hebt voor elektrochemie bij elkaar, van grote merken tot onze eigen hoogwaardige VWR Collection!
Ontdek nieuwe technologieën!
Bioproces steriliseerbare pH- en ORP-elektroden, SteamLine, SI Analytics®
Autoclaveerbare high-tech elektroden, uitstekende prestatiekenmerken. Kan worden gebruikt in veeleisende omgevingen (SIP-behandeling, CIP-reiniging).
pH-combinatie-elektroden, ProcessLine, SI Analytics®
Onderhoudsarme sensoren voor zware procestoepassingen in de chemische industrie, voor extreme ionische sterkte, sterk oxiderende, zure en alkalische media.
Opgeloste zuurstofsensoren voor industriële toepassingen met hoge eisen op het gebied van hygiëne, OxyFerm FDA, Hamilton Bonaduz
OxyFerm FDA, een elektrochemische zuurstofsensor met een door de FDA goedgekeurd membraan voor gebruik in hygiënische processen, is bestand tegen stoomsterilisatie, autoclaveren en CIP-reiniging.
pH-elektroden EasyFerm Plus, Hamilton Bonaduz
EasyFerm Plus is ontworpen om bestand te zijn tegen veeleisende toepassingen in de farmaceutische en chemische industrie. De elektroden vertonen stabiele meetsignalen na stoomsterilisatie, autoclaveren en CIP-reiniging.
Elektrochemie: het volledige portfolio!
VWR biedt alles wat u nodig heeft voor de elektrochemie op één plaats, ontdek het snel!