Vacuüm concentratie
Concentratie van uw kostbare monsters is cruciaal bij het creëren van nieuwe stoffen. Verlies van inhoud of verontreiniging tussen de monsters door bijvoorbeeld "stoten" moet worden vermeden.
VWR biedt de beste keuze aan speciale vacuümconcentratiesystemen voor organische synthese.
Beste oplossing
CentriVap® vacuüm concentrators
Voor waterige oplosmiddelen of zure monsters. Temperaturen tot 100 °C in stappen van 1 °C. Rotoren voor elk buisje en voor microwellplaten.