Organische synthese met Thermo Scientific chemicaliën
Ontdek onze reagentia en materialen voor synthese en onderzoek van reactiemechanismen, waaronder lucht- en vochtgevoelige reagentia en bouwstenen.
Onze uitgebreide collectie chemicaliën en reagentia maakt innovatie mogelijk, verhoogt de productiviteit en verbetert de veiligheid in laboratoria. Wij bieden keuze, kwaliteit en leveringsgarantie. Wij hebben een robuust wereldwijd inkoopnetwerk opgebouwd en bieden het gemak van voorverpakte catalogusproducten in verschillende formaten, alsook een aangepast chemisch aanbod dat flexibele oplossingen biedt voor chemische workflows.
Bekijk de video
Verhoog succespercentages geneesmiddelenonderzoek! Vraag een poster aan
Met ons ruime assortiment aan chemicaliën en onze expertise kunnen wij uitgebreide oplossingen bieden om aan al uw chemische behoeften voor onderzoek, proefschaal of productietoepassingen te voldoen. Of u nu een eerste onderzoek uitvoert of naar volledige productie opschaalt, wij kunnen onze producten exclusief voor u op maat maken. Onze oplossingen voor bulkchemicaliën stellen u in staat om verder te gaan dan de catalogus en naadloos afwegen mogelijk te maken, van gram tot honderden of zelfs duizenden kilo.
Ervaar end-to-end-support met onze diensten voor maat- en bulkchemicaliën.
  • Aangepaste synthese: bespaar tijd en verbeter de productconsistentie door ons in onze faciliteiten uw op maat gemaakte chemicaliën te laten bereiden
  • Aangepaste specificaties: profiteer van onze uitgebreide chemische diensten om uw unieke specificatie te definiëren en eraan te voldoen
  • Aangepaste etikettering: maak gebruik van onze etiketteringsdiensten om de juiste product- of batchdetails weer te geven en zo de productidentificatie voor uw laboratorium te verbeteren
  • Aangepaste verpakking en verpakkingsgrootte: ontvang het juiste product in het verpakkingsmateriaal of -formaat dat u nodig hebt
  • Bulkchemicaliën: met onze oplossingen voor bulkchemicaliën kunt u verder gaan dan de catalogus en opschalen van gram tot honderden of duizenden kilo.
Aanvraag voor een bulkofferte
Functionele reagentia
De meest gebruikte functionele reagentia, plus ongebruikelijkere reagentia voor specifieke reacties.
Heterocyclische verbindingen
Heterocyclische verbindingen zijn cyclische verbindingen die in de ring atomen bevatten van ten minste twee verschillende elementen en die stikstof, zuurstof, zwavel en gemengde heterocycli omvatten.
Koolwaterstoffen
Koolwaterstoffen zijn organische verbindingen die geheel uit koolstof- en waterstofatomen bestaan.
Anorganische stoffen, katalyse en ligands
Anorganische stoffen omvatten zouten, metalen en substanties die van enkelvoudige elementen zijn gemaakt. Over het algemeen zijn het ionische verbindingen die bestaan uit kationen en anionen die door ionische binding verbonden zijn.
Halogeenhoudende verbindingen
Organohaliden zijn organische verbindingen die fluor, chloor, broom en jodium bevatten.
Stikstofhoudende verbindingen
Stikstofhoudende verbindingen omvatten onder andere aminen en derivaten, nitrillen, aziden en hydrazinen.
Zuurstofhoudende verbindingen
Zuurstofhoudende verbindingen omvatten alcohol, aldehyden, ketonen, ether alsook carbonzuren en derivaten.
Fosforhoudende verbindingen
Fosforhoudende verbindingen omvatten esters van organofosforzuren, fosfonische esters, fosfinen en fosfieten.
Zwavelhoudende verbindingen
Zwavelhoudende verbindingen omvatten thiolen, thioethers, thioesters, thioureum, sulfonamiden en sulfoxiden.
Materiaal wetenschap en polymeren
Organische polymeren omvatten polysacchariden, polypeptiden, polynucleotiden en synthetische materialen zoals de gebruikelijke kunststoffen, bijv. polyethyleen, polyvinylchloride en polystyreen.
Organometallics
Chemische verbindingen die ten minste een chemische binding bevatten tussen een koolstofatoom van een organisch molecuul en een metaal, inclusief alkali-, aardalkali- en overgangsmetalen, en soms uitgebreid met metalloïden zoals boor, silicium en seleen.
Biochemicaliën
Biochemisch verwijst naar elke chemische stof die in een biologisch systeem wordt aangetroffen of die voor biologisch onderzoek kan worden gebruikt.
Brochures Application Notes
WOLFF-KISHNER-REDUCTIE
Kom meer te weten over Wolff-Kishner-reductie, de reductie van aldehyden en ketonen tot alkanen.
WITTIG-REACTIE
Ontdek de Wittig-reactie die de preparatie van een alkeen mogelijk maakt door de reactie van een aldehyde of keton met het ylide, gegenereerd uit een fosfoniumzout.
FISCHER-INDOOLSYNTHESE
Kom meer te weten over de Fischer-Indoolsynthese, de conversie van arylhydrazones naar indolen.
WOHL-ZIEGLER-BROMERING
Kom meer te weten over de Wohl-Ziegler-bromering, wat de bromering is van allylische posities met N-broomsuccinimide (NBS).
SIMMONS-SMITH-REACTIE
Kom meer te weten over de Simmons-Smith-reactie die de cyclopropanatie van olefinen oplevert
CLEMMENSEN-REDUCTIE
Ontdek de Clemmensen-reductie die de de-oxygenatie van aldehyden of ketonen mogelijk maakt om de overeenkomstige koolwaterstof te produceren.
SUZUKI-KRUISKOPPELING-REACTIE
De Suzuki-kruiskoppeling-reactie is een metaalgekatalyseerde reactie, typisch met Pd, tussen een alkenyl (vinyl), aryl, of alkynyl organoboraan (boorzuur of boronische ester, of speciale gevallen met aryl trifluoroboraan) en halogenide of triflaat onder basische condities.
FRIEDEL-CRAFTS-ALKYLERING
Ontdek de Friedel-Crafts-alkylering, de reactie van een areen met acylchloriden of anhydriden met behulp van een sterke Lewiszuurkatalysator.
BAEYER-VILLIGER-REACTIE
Kom meer te weten over de Baeyer-Villiger-oxidatie, de oxidatieve splitsing van een koolstof-koolstofverbinding aangrenzend aan een carbonyl die ketonen omzet in esters en cyclische ketonen in lactonen.
GRIGNARD-REACTIE
Kom meer te weten over de Grignard-reactie, de toevoeging van een organomagnesiumhalogenide (Grignard-reagens) aan een keton of aldehyde om respectievelijk een tertiaire of secundaire alcohol te vormen.
BECKMANN-OMLEGGING-REACTIE
Ontdek de Beckmann-omlegging, een reactie van oximen die kan resulteren in amiden of nitrilen, afhankelijk van het uitgangsmateriaal. Oximen afgeleid van ketonen leveren amiden; oximen afgeleid van aldehyden leveren nitrilen.
DESS-MARTIN-REACTIE
Bekijk en kom meer te weten over Dess-Martin-Periodinaan (DMP), een hypervalente jodiumverbinding die een selectieve en zeer milde oxidatie van alcoholen tot aldehyden of ketonen mogelijk maakt.