Chloor (vrij & totaal)
VWR biedt verschillende alternatieven voor het meten van vrij en totaal chloor.
- Colorimetrische methode met gebruiksklare DPD-reagentia, testkits, colorimeters en spectrofotometers
- Elektrochemische methode met wegwerpsensors geven in minder dan 1 minuut resultaat (nieuwe, revolutionaire methode). Een breed testbereik: van 0,02 mg/l tot 10 mg/l
- Titrimetrische methode, DPD-methode volgens de Europese norm EN ISO 7393-1
Colorimetrische methode
Colorimetrische methode met gebruiksklare DPD-reagentia, testkits, colorimeters en spectrofotometers...