Fermentatieproces van het bioproces
Ventilatiefilter
Veel biopharma toepassingen vereisen het gebruik van ventilatiefilters bij tankventilatie. Over het algemeen worden deze filters gesteriliseerd om verontreinigingsgevaar te voorkomen. De filters dienen ook als drukstabilisator voor de tankomgeving.
Monsterfles
Tussen de verschillende stadia van de geneesmiddelenproductie worden producten opgeslagen in tanks, vaten en flessen. Deze zijn gesteriliseerd of omvatten een gesteriliseerde barrière tussen het vat en het product (zoals een tankvoering) om het risico van verontreiniging te beperken. Tankpoorten worden vooraf besteld om aan de behoeften van de toepassing te voldoen. De monsterflessen zullen een ventilatiefilter bevatten om te voorkomen dat de fles tijdens de afgifte onder druk komt te staan en kruisbesmetting optreedt.