Oogstproces
+ Temperatuursensoren
+ Druksensoren
+ Stromingssensoren
+ Microfiltratie
+ Pompen
+ Ultrafiltratie
Temperatuursensoren
Microfiltratie
Afhankelijk van de productievloer of de verwerkingscapaciteit in het laboratorium, zal het filter variëren in capaciteit en fungeren als een grof filter op microschaal.
Ultrafiltratie
Als een van de laatste stappen in de oogstworkflow verwijdert ultrafiltratie de fijnste onzuiverheden uit het macromoleculaire doelproduct, wat dan resulteert in een concentraat. Dit gebeurt over het algemeen onder hoge druk.