Biofarma toepassingsoplossingen
Sluit u bij ons aan voor eenvoud in eenmalig gebruik
Profiteer van onze toonaangevende expertise, ons uitgebreide productaanbod en onze op maat gemaakte samenstellingen voor complete toepassingsworkflows.
Zorg dat uw productielijn voor bioprocessen voor eenmalig gebruik snel op gang komt. Laat ons uw samenstellingen op maat maken of maak uw keuze uit ons ruime assortiment producten om uw eigen samenstellingen te bouwen. Kies voor Masterflex steriele samenstellingen voor eenmalig gebruik en elimineer het samenstellen, steriliseren en valideren met slechts één telefoontje naar ons. Of selecteer elk onderdeel om uw eigen samenstellingen te bouwen. Hoe dan ook, wij bieden de ruimste keuze aan betrouwbare merken in de bioprocesmarkt voor slangen, fittingen, pakkingen, hygiënische fittingen en klemmen en nog veel meer.
Te veel om uit te kiezen? Overleg met onze technische experts om u te helpen precies te krijgen wat u nodig hebt, zodat u de vele voordelen van systemen voor eenmalig gebruik kunt gaan benutten: minder risico op kruisbesmetting, lagere kapitaalinvesteringen, geen reiniging en sterilisatie meer, kortere doorlooptijden, op- en afschalen van een bewerking met beperkte extra investeringen en nog zo veel meer.
Bioprocestoepassingen vertrouwen op Masterflex
Masterflex biedt de ruimste keuze aan betrouwbare merken in de bioprocesmarkt voor slangen, fittingen, pakkingen, hygiënische fittingen en klemmen en nog veel meer. Te veel om uit te kiezen? Overleg met onze technische experts om u te helpen precies te krijgen wat u nodig hebt. Wat uw proces ook nodig heeft - filtratie, vloeistofleidingen, procesinsluiting, procesregeling, celgeneratie of bemonstering - u kunt op Masterflex rekenen voor de levering van precies dat onderdeel dat u nodig hebt om uw efficiëntie te verbeteren.
Meer informatie over onze aangepaste samenstellingsservice
Media Voorbereiding: Een vitale stap in het upstream proces
Voorbereiding van media is een essentiële stap in het upstream-proces waarin de oplossing voor de celkweek wordt bereid. Het vergt veel tijd en inspanning met innovatieve benaderingen, waaronder het gebruik van technologie voor eenmalig gebruik, gedurende het volledige proces. Elke benadering wordt afzonderlijk geconfigureerd op basis van de toepassing van de fabrikant. Peristaltische pompen spelen een belangrijke rol bij het doseren van de exacte hoeveelheden procesvoedingsstoffen en andere media met behulp van zeer zuivere, flexibele slangen. Peristaltische pompen kunnen de cellen in de oplossing ook voorzichtig laten recirculeren en de levensvatbaarheid van de cellen beschermen.
Bekijk de workflow voor mediavoorbereiding
Fermentatie: Het kweken van micro-organismen voor de biochemische synthese van organische verbindingen
Bij industriële fermentatie wordt een tank met gecontroleerde pH, beluchting, beroering en temperatuur bemonsterd. Het vereist meer voorbereidende stappen dan andere bioproces-workflows. Veel gebruikte micro-organismen in dit proces zijn Chinese hamster-ovariumcellen (CHO), gist, schimmels en bacteriën. Masterflex® peristaltische pompen zijn nuttig in deze workflow en worden aanbevolen boven membraanpompen. Peristaltische pompen bieden nauwkeurige doseermogelijkheden en hebben, in tegenstelling tot membraanpompen, een geïsoleerde en niet-vervuilde vloeistofbaan. Dit maakt het onderhoud eenvoudig en zorgt ervoor dat er geen product in een naad achterblijft.
Bekijk de fermentatieworkflow
Oogsten: Verzamelen of klaren van product van fermentatie
Typische oogstmethoden zijn onder meer tangentiële stroomfiltratie (TFF) of centrifugering als middel om de doelverbinding te concentreren. Bij elk van deze methoden zijn kwaliteit en zuiverheid van het grootste belang. Natte materialen (alle materialen die met de vloeistof in aanraking komen) moeten worden gevalideerd volgens USP klasse VI en gesteriliseerd. Peristaltische pompen blijven nauwkeurig bij hogere drukken, waardoor deze ideaal zijn voor filtratiegerichte werkstromen.
Bekijk de oogstworkflow
Purificatie: Verwijdering van onzuiverheden uit de oogst en zuiveringsworkflows
Affiniteits- en ionwisselingschromatografie worden gebruikt om metalen en bijproducten van de reactie te verwijderen, samen met aanvullende filtratiemethoden. De laatste tijd zijn samenstellingen van slangonderdelen voor eenmalig gebruik in deze workflow steeds gangbaarder geworden naarmate hogere verwerkingscapaciteiten en veelzijdigheid op de procesvloer worden verlangd. Het geïsoleerde vloeistofstromingstraject van peristaltische pompen, zoals Masterflex® pompen, is van cruciaal belang voor deze werkstroom. Deze pompen beperken de kans op verontreiniging en verminderen de vereiste materiaalvalidatie.
Bekijk de purificatieworkflow
Vullen-Afwerken: Breng voorzichtig steriel product over voor verpakking of vriesdrogen
Bij dit cruciale proces - dat sterk gereglementeerd is en waarvoor wereldwijd voorschriften en regels gelden - wordt het steriele product, nu in zijn meest waardevolle vorm, overgebracht in een steriele injectieflacon of fles voordat het wordt verpakt en gedistribueerd of wordt onderworpen aan vriesdrogen (lyofilisatie) voordat het wordt verpakt. Peristaltische pompen zijn de eerste keuze omdat deze eenvoudig kunnen worden omgeschakeld, kruisbesmetting beperken en zachtjes schuifgevoelige vloeistoffen, grote moleculen en levende cellen verpompen. Het kostbare eindproduct zit in de slang en raakt geen enkel deel van de pomp. Onze gesteriliseerde samenstellingen voor eenmalig gebruik, die speciaal voor dit proces zijn ontwikkeld, maken een einde aan de stilstandtijd voor reiniging.
Bekijk de vul-afwerk workflow
Het is tijd om uw proces efficiënter te maken
  1. Precies wat u nodig hebt
    Kies uit duizenden onderdelen. Wij configureren, valideren en verpakken op maat volgens uw specificaties.
  2. Precies wanneer u het nodig hebt
    Stop met het reinigen en opnieuw valideren van uw systeem. Wij beheren uw voorraad en sturen de samenstellingen volgens uw schema.
  3. Bel vandaag nog voor een offerte
    Masterflex-experts voor eenmalig gebruik bieden een offerte met een volledig schema, gevolgd door een concreet monster voor uw goedkeuring.