Karl Fischer-titratie
Zowel compacte volumetrische en coulometrische Karl Fischer-titratoren en bijbehorende reagentia voor snelle en nauwkeurige waterbepaling.
- Volumetrische Karl Fischer-titratoren zijn bestemd voor middelgrote tot grote hoeveelheden water (mg-bereik)
- Coulometrische Karl Fischer-titratoren zijn bestemd voor zeer kleine hoeveelheden water (µg-bereik)
- Karl Fischer-reagentia
Productselectie
Coulometrische Karl Fischer-titratoren
Coulometrische Karl Fischer-titratoren voor routinewerkzaamheden zijn zeer makkelijk te bedienen en maken snelle en accurate watergehaltebepaling mogelijk...
Karl Fischer Reagentia
Karl Fischer-toepassing voor waterbepaling...