Autoprotect van Kotterman
Autoprotect van Kottermann voor de actieve bescherming van laboratoriumpersoneel. Het slimme ontwerp van de afzuigkast zorgt ervoor dat de schuifruit zich automatisch sluit wanneer de gebruiker het werkstation verlaat.
    AutoProtect biedt actieve bescherming voor iedereen die werkt in een zuurkast. AutoProtect zorgt dat de schuifruit automatisch wordt gesloten, vermindert het mogelijke gevaar voor de gebruiker tot een absoluut minimum en beantwoordt aan de eisen die worden gesteld door BG Chemie (Duitse vakbond voor werkers in de chemie).
    Samenvatting van eigenschappen en voordelen:
    • Wanneer niemand aan het werk is in de zuurkast, zorgt AutoProtect dat de schuifruit automatisch wordt gesloten. een gesloten zuurkast houdt schadelijke stoffen tegen en beschermt de werknemers tegen explosies in de zuurkast
    • De optionele infaroodsensor stopt de sluitbeweging wanneer zich voorwerpen in het pad bevinden
    • AutoProtect met geïntegreerd schuifraambegrenzer: de stootvrije, elektronische begrenzer opent het schuifraam altijd op de juiste hoogte