Leica staande compoundmicroscopen
Krijg inzicht in de kleinste details en inspecteer en documenteer resultaten efficiënt met Life Science compoundmicroscopen van Leica Microsystems. Elke oplossing kan worden gecustomized met schitterende, koele LED-verlichting, ergonomisch toebehoren, geavanceerde digitale camera's en intuïtieve software om aan een breed scala aan toepassingen te voldoen.
Vraag een gesprek aan
DM300 staande microscoop
Monoculaire, binoculaire of trinoculaire educatieve microscopen voor Life Science met vier achromatische of plan-achromatische objectieven in Life Science klaslokalen.
DM500 staande microscoop
Binoculaire of trinoculaire educatieve microscoop voor studenten Life Science met vier 'oneindig gecorrigeerde' plan-achromatische objectieven en fluorescentievermogen.
DM750 staande microscoop
Binoculaire of trinoculaire educatieve microscoop voor Life Science met vier of vijf 'oneindig gecorrigeerde' of HI plan-achromatische objectieven en fluorescentievermogen.
DM1000 staande LED-microscoop
De ergonomische DM1000 LED-laboratoriummicroscoop is perfect voor klinische laboratorium- toepassingen zoals histologie, cytologie, hematologie en pathologie.
DM2000 staande LED-microscopen
Door hun modulaire ontwerp en hoogwaardige fluorescentie zijn Leica DM2000 LED-microscopen ideaal voor complexe taken op het gebied van pathologie, cytologie en nog veel meer.