Merck 3S reagentia voor titratie met Metrohm OMNIS
3S is een intelligente verpakkingsoplossing die beschermd is met een originaliteitszegel. Er is een automatische gegevensoverdracht tussen de dop en de Metrohm OMNIS-titrator met behulp van RFID (radiofrequentie-identificatie).
Veilig omgaan met chemicaliën: minimaal risico op verontreiniging door contactloze uitwisseling van reagentia
Slimme verbinding van chemische verbruiksgoederen: communicatie tussen de 3S dop en de software van het instrument via RFID met een visuele statusindicatie op het systeem
Beveiligde informatieoverdracht: Directe RFID-gebaseerde overdracht van reagensgegevens naar instrument software voor het elimineren van menselijke fouten. Hoe te gebruiken
- Verwijder verzegelde ring en duw naar beneden om te openen
- Met een enkele handbeweging aansluiten op de Omnis-vloeistofadapter
- Reagensgegevens worden automatisch doorgestuurd naar de methode