Supelco® SmartChemicals om uw titratieproces te verbeteren
Supelco® SmartTitrants en Supelco® SmartStandards zijn Merck's nieuwste ontwikkeling op het gebied van titratietechnologie. RFID-tags op de flessen van de chemicaliën worden gescand door de Mettler Toledo-titrator en brengen automatisch gegevens over naar de titrator. Door het gebruik van Smartchemicals ervaart u 4 belangrijke voordelen:
- Veilige gegevensoverdracht - zorgt voor een volledige en correcte overdracht van reagentia en standaardgegevens naar de titratiesoftware
- Eenvoudig te gebruiken - intuïtieve bediening en handige gegevensoverdracht met één druk op de knop
- Uitgebreid kwaliteitsbeheer- titer bepaling, houdbaarheid, nalevingsgegevens, initiële openingsdatum, afgiftedatum
- Verbeterde efficiëntie - snelle gegevensoverdracht - bespaart tijd - geen handmatig schrijven en geen vier-ogen-principe noodzakelijk
Alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de methode, de berekening van het resultaat en de documentatie wordt naadloos overgedragen
- Productnaam
- Artikelnummer
- Zending/partij nummer
- Concentraties
- Afgiftedatum
- Houdbaarheidsperiode - verlopen chemicaliën zijn vergrendeld tegen gebruik
- Initiële openingsdatum
Bij het gebruik van standaarden wordt ook de volgende aanvullende informatie overgedragen:
- Molecuulgewicht
- Naam van de leverancier
- Overeenstemming conform de farmacopees en ISO
- Meetonzekerheid
Titripur® volumetrische oplossingen, Certipur® volumetrische standaarden en alle Aquastar® Karl Fischer titranten en standaarden uit de SmartChemical-reeks zijn voorzien van een RFID-tag op het etiket. Alle relevante gegevens uit het analysecertificaat worden opgeslagen op de RFID-tag van de SmartChemical. SmartChemicals kunnen compatibel zijn met de volgende titrators van Mettler Toledo: G20S, G10S, V30S, V20S, V10S, T9, T7 en T5. Een SmartChemical Reader moet aan uw systeem worden gekoppeld om uw systeem geschikt te maken. Als u hulp wilt ontvangen of meer informatie wilt over deze constructie - vraag dan hulp aan via het onderstaande formulier.
Ontvang meer informatie