Software & adapters
Alle USB- en HDMI/USB- camera’s hebben software nodig die kan worden gedownload van de productpagina's.
HDMI- camera’s bieden instellingen aan direct vanaf het apparaat met behulp van een muis indien gebruikt zonder PC.
Tabletcamera's hebben een tablet-app, dus hebben ze geen extra software nodig om te downloaden.
Adapter voor C-montage
C-montageadapters maken gebruik van de fysieke aansluiting tussen de trinoculaire buis van de microscoop en de digitale camera.
Adapters hebben verschillende vergrotingsmogelijkheden. Het is belangrijk de juiste adaptervergroting te kiezen die afhangt van de camerasensorgrootte.
Download de keuzeknopgids om de juiste aansluiting te vinden tussen de VWR®camera en de VisiScope® microscopen.
Softwareversies
VisiCam® Vision Lite Soft is de meest intuïtieve software voor basisbehoeften: afbeeldingen vastleggen & live video’s streamen, lineaire metingen uitvoeren, uitgebreide rapporten exporteren.
VisiCam® Proview Soft is een professionele afbeeldinganalyse met veel extra parameters.
VisiCam® afbeeldinganalyse software: Intuïtieve software voor professionele afbeeldinganalyse.
Bekijk hier het overzicht van de softwarefuncties en een keuzeknop om de juiste software te gebruiken voor de juiste camera.
De software kan gratis worden gedownload op de camera-productpagina's.
Camera's en software
Camera | Visicam Vision Lite (gratis download) |
Visicam Vision Proview (gratis download) |
Visicam Image Analysis (gratis download) |
Camera VisiCam® B5 | X | ||
Camera VisiCam® 3 + | X | ||
Camera VisiCam® 5 + | X | ||
Camera VisiCam® 16 + | X | ||
Camera VisiCam® 20 + | X | ||
Camera VisiCam® 6 + | X | ||
Camera VisiCam® P6 | X | X | |
X | |||
Camera VisiCam® MET 5000 | X | ||
Camera VisiCam® HRS 14 | X | ||
Camera HDMI / USB VisiCam® HDMI5 | X | ||
Camera HDMI / USB VisiCam® HDMI6 | X | ||
Camera HDMI / USB VisiCam® HDMI HP | X | X | |
Wifi / USB camera VisiCam® 83 | X | ||
Draadloze tabletcamera VisiCam® TC 20 + | Software tablettoepassing | ||
Tablet TC 210 | X | X |
Software- en afbeeldinganalyse
Functies | Vision Lite |
Proview | Afbeeldinganalyse |
Vriendelijke interface, veeltalig | Ja, 8 talen | Ja, 8 talen | Ja |
Leg stilstaande afbeeldingen vast en stream live video’s | Ja | Ja | Ja |
Afbeeldingen opgeslagen in verschillende formats | Ja | Ja | Ja |
Afbeelding opslagverwerving | Ja | Ja | Ja |
Raster toevoegen | Ja | Ja | Ja |
Lineaire metingen uitvoeren (lijn, cirkel, rechthoek, polygoon, hoeken, enz.) | Ja | Ja | Ja |
Precieze afmetingen via eenvoudige kalibratie | Ja | Ja | Ja |
Afmetingsresultaten opslaan | Ja | Ja | |
Omvangrijke gegevensexport (inclusief opmerkingen en afmetingen) | Ja | Ja | Ja |
Omvangrijke rapporten exporteren | Ja | Ja | Ja |
Zwart/wit-balans | Nee | Ja | Ja |
Belichtingstijd | Nee | Ja | Ja |
Aanpassing kleurenkanalen, contrast, verzadiging, helderheid | Nee | Ja | Ja |
Beheer van meerdere camera's | Nee | Ja | Ja |
Volledig aan te passen grafische gebruikersinterface (wachtwoordbeveiliging .. ) | Nee | Ja | Nee |
Fluorescentieafbeelding met “pixel shift” -functie | Nee | Ja | Ja |
High Dynamic Range (HDR) -acquisitie | Nee | Ja | Ja |
Uitgebreide diepte van brandpunt (EDF) | Nee | Ja | Ja |
Afbeeldingcompilatie | Ja | Ja | |
Vergelijk live en opgeslagen afbeelding | Ja | ||
Leg verstreken tijd vast | Ja | ||
Tellen | Ja |