Luchtanalysetoepassingen
Vind de juiste luchtbewakingsmethode en materialen voor het opsporen en kwantificeren van diverse verontreinigingen en deeltjes voor vele industriële toepassingen. Merck biedt luchtmonstername producten aan voor ASTM, NIOSH, OSHA, US EPA, California Air Resources Board (CARB) en Europese methoden. Luchtbewakingsproducten omvatten producten voor actieve, passieve en volledige luchtmonstername.
Actieve monstername wordt uitgevoerd door lucht door een soort adsorberend medium zoals een ORBObuis, thermische buis, filter of impinger te zuigen met behulp van een luchtpomp.
Passieve monstername wordt bereikt wanneer verontreinigde lucht het apparaat binnenkomt door diffusie op de adsorberende media in het apparaat.
Een volledig luchtmonster wordt verzameld wanneer de lucht in een soort vat wordt aangezogen. Naast uw mediabehoeften biedt Merck een uitgebreide lijst met chemische referentiestandaarden.