Chirale chromatografie
In veel biologische processen kan de activiteit van de ene helft van een enantiomerisch paar worden gecontrasteerd door de inactiviteit of zelfs schadelijke activiteit van de andere helft. De succesvolle ontwikkeling van chirale stationaire fasen (CSP's) voor HPLC en SFC stelt ons in staat om de optische zuiverheid van een bulkmedicijn en zijn aanwezigheid in formuleringen of biologische vloeistoffen te bewaken. Verdere toepassingen zijn te vinden binnen de agrochemische en aanverwante industrie. De belangrijkste CSP-types omvatten geïmmobiliseerde polysaccharide, cellulose- en amylose-gebonden, 'Brush-type', eiwit-gebonden, cyclodextrinetoevoeging, kroonether, liganduitwisseling en netwerkpolymeer.
Overzicht van chirale producten
De belangrijkste producten/merken die in uw regio verkrijgbaar zijn:
Andere merken. Klik hier om informatie aan te vragen