Superkritische vloeistofchromatografie
Superkritische vloeistofchromatografie (SFC) is een chromatografietechniek die een superkritische vloeistof gebruikt voor de mobiele fase. Hoewel SFC al enige tijd bestaat, heeft de aanpassing ervan als orthogonale techniek voor HPLC, vooral in de farmaceutische industrie, de laatste jaren een vlucht genomen. Deze interesse is aangewakkerd door de toenemende behoefte aan een hoge doorvoer en een verlangen naar 'groenere' technieken. De grote afname in het gebruik van oplosmiddelen heeft als belangrijke voordelen de snellere monsterverwerking en droogtijd, evenals lagere kosten en meer veiligheid.