Size-exclusiechromatografie
SEC-kolommen scheiden componenten volgens hun moleculaire grootte in een oplossing, waarbij de grotere moleculen eerst elueren. De scheiding wordt bereikt door de differentiële exclusie of inclusie van componenten binnen de deeltjes van het verpakkingsmateriaal. Naast de scheiding van afzonderlijke componenten wordt de techniek ook gebruikt voor de distributie-analyse van het moleculaire gewicht van polymeren. Er zijn ook SEC-kolomtypes op basis van silica en polymeren beschikbaar.
Gelpermeatiechromatografie (GPC) verwijst naar de SEC-scheiding van organisch oplosbare polymeren waarbij een organisch oplosmiddel wordt gebruikt als de eluent. Gelfiltratiechromatografie (GFC) verwijst naar de scheiding van in water oplosbare polymeren in waterige eluenten.