Masterflex® peristaltische pompen en oplossingen voor vloeistofbehandeling
Carousel
Masterflex® peristaltische pompsystemen, ontworpen voor een lange gebruiksduur, bieden superieure nauwkeurigheid en herhaalbaarheid en zorgen zo voor optimale prestaties van de onderzoeksfase tot opgeschaalde productie.
Onze pompen blinken uit door de nieuwste technologie op het gebied van biometrie, waaronder MasterflexLive® cloud-gebaseerde verbinding, eenvoudige bediening en vervanging van slangen — een onderhoudsarme en kosteneffectieve oplossing voor uw behoeften ten aanzien van peristaltische pompen.
Kies uit een groot aantal stromingen met onze gevarieerde serie peristaltische pompen:
- Masterflex Ismatec® Serie 0,0001 tot 365 mL/min
- Masterflex L/S® Serie 0,00005 tot 3400 mL/min
- Masterflex I/P® Serie 0,001 tot 26 LPM
- Masterflex B/T® Serie 0,3 tot 42 LPM
Met meer dan 10.000 pompopties en vele slangsamenstellingen zult u precies dat vinden wat u nodig hebt van het Masterflex® merk.
Topproducten voor biofarma en verder
MasterSense™ smart pump systems
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Find your pumpKenmerken en voordelen van oplossingen voor vloeistofbehandeling
Onze oplossingen voor vloeistofbehandeling zijn ontworpen om uw complete onderneming te ondersteunen. Ons systeem ondersteunt traceerbaarheid en IQ/OQ/PQ.
Onze pompen worden reeds lange tijd gewaardeerd voor:
- Bioprocessing
- Chemische voeding
- Voedsel en dranken
- Cosmetische dosering incubatoren
- Inkt/Coatings
- Pulp en papier
- Halfgeleiders
- Water en afvalwater
Voorts beschikken onze pompen over ongeëvenaarde voordelen, zoals:
- Sterk gedeponeerd ontwerp dat niet kapot gaat in ruwe omgevingen
- Topkwaliteit voor nauwkeurigheid, precisie en herhaalbaarheid
- Hoog-volumetrisch systeem waarin vloeistof alleen het materiaal van de slangen raakt
Oplossingen voor vloeistofbehandeling — van onderzoek tot productie
Toegewijd aan het succes van uw volledige vloeistoftraject – van onderzoek tot productie
Masterflex® is toegewijd aan uw succes, van laboratoriumonderzoek tot volledige productie. Onze robuuste pompen en slangen gaan lang mee, wat minder onderbrekingen tijdens het wetenschappelijke proces betekent, alsook betrouwbare nauwkeurigheid en volledige naleving van standaarden, maatregelen en voorschriften.
Beschreven producten
Op maat gemaakte diensten en hulpmiddelen
Op maat ontworpen oplossingen
Samenwerken aan op maat ontworpen pompen - al meer dan 50 jaar ideeën verwezenlijken.
Meer informatie
Op maat gesneden slangen
Wij hebben de flexibiliteit om aan uw wensen te voldoen en u tijd en geld te besparen. Kies uw slangtype, -lengte en -hoeveelheid.
Meer informatie
MasterflexLive®
Met MasterflexLive® krijgt u real-time bewaking van alle pompparameters.
Meer informatie
Masterflex voor eenmalig gebruik
Uw bron voor steriele wegwerp samenstellingen voor bioprocessen
Meer informatie
Chemische compatibiliteit
Zoek naar uw chemische stof om het effect ervan op honderden materialen te zien
Meer informatie
Masterflex selectiehulpmiddel
Vind het aanbevolen gebundelde peristaltische pompsysteem voor u in minder dan 6 vragen!
Meer informatie
Ontvang meer informatie over Masterflex® , part of Avantor
Ontvang meer informatie over Masterflex®, part of Avantor en blijf op de hoogte van onze geavanceerde en innovatieve vloeistoftrajectoplossingen via:
- Casestudy's
- Webinars
- Gidsen en 'How-to's'
Wij breiden onze productlijnen voortdurend uit om u beter van dienst te zijn. Bekijk alle Masterflex-producten.