Masterflex® L/S® MasterSense™ aandrijvingen
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Features that make your process effortless
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system
MasterflexLive cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Continue Modus
Tijd Modus
Volume Modus
Externe Modus
Slangkalibratie
Gebruikerstoegang
Sla het lezen van de gebruiksaanwijzing over
Intuïtieve aanraakscherminterface, zelfs met handschoenen aan
- Eenvoudig in te stellen en te programmeren
- 5" capacitief TFT/RGB-aanraakscherm met een heldere, brede kijkhoek
- Pas parameters aan met een simpele aanraking—zelfs met handschoenen aan
- De operationele modes omvatten continue werking, volumedosering en tijddosering
- Batchcontrole en interval/uitschakeltijd in de modes Volume en Tijd
- Antidruppel en snelheidsaanpassing verkrijgbaar in Volumemodus - verzekeren nauwkeurigheid en minimaliseren monsterverlies
- Eenvoudig opslaan en oproepen van 50 veelgebruikte protocollen, elk met een unieke naam
- Weet wanneer u uw doel hebt bereikt - dankzij de grafische indicator weet u wanneer de gebruikte slangen optimaal gekalibreerd zijn
Bewaak uw proces op afstand en sla programma's veilig op
MasterflexLive
- MasterflexLive is ons veilige, cloud-gebaseerde platform voor real-time bewaking op afstand van alle Masterflex pompparameters
- Bewaken van cruciale processen die 24/7 draaien, zonder dat er personeel ter plaatse nodig is
- Push-meldingen waarschuwen u voor wijzigingen in de bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen
Flexibele verbindingsmogelijkheden
- Uw keuze van verbindingsmogelijkheden - MasterflexLive®, EtherNet/IP, of Profibus
- Drietraps toegang tot pompfunctionaliteit—gebruik deze optie om uw proces te beschermen door te regelen wie de pomp kan bedienen en op welk niveau
- Firmware-updates via de ether—zorgen er automatisch voor dat u volledig kunt profiteren van toekomstige verbeteringen
- Internetverbinding via Wi-Fi of standaard Ethernet (RJ45) aansluiting aan de achterzijde van de drive
Maak uw pompsysteem compleet
Kies uit 8 pompkoppen en 20+ slangsamenstellingen voor het creëren van de perfecte pomp voor uw proces
Deze pomp is niet verontreinigend, heeft een lage schuifsnelheid en is niet-invasief, waardoor deze perfect is voor biofarma en gezondheidszorg.
Drietraps toegang en de mogelijkheid om programma's op te slaan en op te roepen maken uw vloeistofproces veilig en nauwkeurig.
Verwerkt moeiteloos schurende en bijtende vloeistoffen die in vele chemische- en mijnbouwtoepassingen worden aangetroffen.
Slangen met lange levensduur voorkomen chemische lekkages en eliminatie van vapor-lock, belangrijk voor waterbehandelingsprocessen.
Kies de aandrijving of complete pomp die bij u past
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
100 RPM (geschikt voor maximaal 4 pompkoppen) |
600 RPM (geschikt voor maximaal 2 pompkoppen) |
600 RPM Easy-Load Compleet Systeem |
600 RPM Easy-Load II Compleet Systeem |
|
Stromingsbereik | 0,001 tot 580 ml/min | 0,006 tot 3400 ml/min | 0,08 tot 480 ml/min | 0,28 tot 1700 ml/min |
Met EtherNet/IP en MasterflexLive | MLFX07526-20 | MLFX07526-10 | MLFX77920-40 | MLFX77920-42 |
Met Profibus en MasterflexLive | MLFX07526-22 | MLFX07526-12 | MLFX77920-50 | MLFX77920-52 |
Aandrijvingspecificaties |
||||
Goedkeuringen van het agentschap | UL, cUL, CE | |||
Garantie | 2 Jaar | |||
MasterflexLive | Real-time externe bewaking van alle pompparameters. Push-meldingen waarschuwen u voor bedrijfsomstandigheden en foutmeldingen, zodat u cruciale pompprocessen 24/7 kunt bewaken - onnodig om ter plaatse te zijn. | |||
EtherNet/IP of Profibus |
Rechtstreekse interface met op Ethernet/IP of Profibus gebaseerd(e) procesbesturingsnetwerk(en) (met behulp van PLC, SCADA of dergelijke); maakt regeling van alle pompparameters via netwerkinterface mogelijk. | |||
Nauwkeurigheid snelheidsregeling (resolutie) | ±0,1% (0,1 rpm bij 600 rpm; 0,01 rpm bij 100 rpm) | |||
Omkeerbaar | Ja | |||
Display | 5" capacitief TFT/RGB-aanraakscherm met "in-plane switching" (brede kijkhoek); 800 x 480 pixels | |||
Digitaal doseren | Ja | |||
Externe besturing - invoer | 0 tot 20 mA, 20 tot 0 mA, 4 tot 20 mA, 20 tot 4 mA; 0 tot 10 V, 10 tot 0 V, 0 tot 5 V, 5 tot 0 V; start/stop, richting (CW/CCW), prime via contactsluiting | |||
Externe besturing - uitvoer | 0 tot 20 mA, 20 tot 0 mA, 4 tot 20 mA, 20 tot 4 mA; 0 tot 10 V, 10 tot 0 V, 0 tot 5 V, 5 tot 0 V; Toerentelleruitgang (open collector), Motor draait, Open kop, Lokaal/Afstand, Algemeen alarm | |||
Motor | Borstelloze gelijkstroom met encoder; continu bedrijf; omkeerbaar; 1/10 pk (75 W) | |||
Open-kop sensor | Ja; inclusief verlengkabel | |||
Materialen van de behuizing | ABS kunststof behuizing, gelakt aluminium chassis, gelakte aluminium ring | |||
Behuizingsclassificatie | IP33 | |||
Afmetingen (l x b x h) | 10-1/4" x 7-5/8" x 8-1/2" (26 x 19,4 x 21,6 cm) | |||
Verzendgewicht | 11 lb (5 kg) | |||
Vermogen | 90 tot 260 VAC, 50/60 Hz |