MasterSense™ Smart Peristaltische Pompen
Ontworpen voor de cruciale procestoepassingen van vandaag en de biofarmaceutische industrie van morgen
Vergelijk pompopties
Intuïtief en innovatief
  • Geïntegreerde sensoren monitoren de vloeistofdruk en waarschuwen voordat er mogelijk een processtoring optreedt
  • Standaardprotocollen opslaan en terugroepen om continuïteit te waarborgen
  • Intuïtief digitaal touchscreen met geoptimaliseerde menunavigatie en programma-invoer, zelfs wanneer u vochtige handschoenen draagt!
  • De MasterSense-aandrijvingen bieden 3 toegangsniveaus, waardoor verschillende programmeerniveaus mogelijk zijn, allemaal beveiligd met een wachtwoord en in overeenstemming met de beste manier van produceren, GMP
Eenvoudig en nauwkeurig
  • De operationele modes omvatten continue werking, volumedosering, en tijddosering
  • Batchcontrole en interval/uitschakeltijd in de modes volume en tijd
  • Kwalitatieve buiskalibratie zorgt ervoor dat de slangen nauwkeurig worden gekalibreerd
  • Grafische indicator laat u weten wanneer de slang optimaal is gekalibreerd
Verbonden en slim
  • De opties voor connectiviteit en beheersing omvatten EtherNet/IP, Profibus, analoge afstandsbediening en seriële regeling
  • Met MasterflexLive® kunt u de werking van de pomp via de cloud monitoren -- met behulp van pc of een mobiele apparaat
  • Over-the-air firmware-updates zorgen ervoor dat uw MasterSense-pompsysteem over de nieuwste eigenschappen en functionaliteit beschikt
MasterSense monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Monitor uw proces via pc of een mobiel apparaat.
Externe opties voor MasterflexLive
Vergelijk MasterSense Pompen
Masterflex B/T MasterSense BioPharma Peristaltic Process Pump
Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma Procespomp
  • IP66 voor onderdompeling geschikte 316 roestvaststalen behuizing
  • Continu-werkend, omkeerbaar, variabele-stroom
  • Kies PerfectPosition® Pompslangen, B/T 87 of B/T 91
hoogste doorstroming
0,65 tot
42 LPM
druk
tot
35 psi
Connectiviteit
EtherNet/IP, Profibus, analoge afstandsbediening, seriële invoer, plus MasterflexLive
Masterflex I/P MasterSense™ Pumps
Masterflex I/P MasterSense™ Pompen
  • Betrouwbare pompen met de capaciteit en het vermogen voor procestoepassingen
  • De onderhoudsvrije, borstelloze motor zorgt voor een ±0,1% nauwkeurige snelheidsregeling met 6000∶1 turndown-ratio
  • Voeg tot twee I/P-pompkoppen toe of koop complete pompen
  • IP66 4X roestvrijstalen aandrijvingen en complete systemen
HOGE DOORSTROMING
0,001 tot
26 l/min
druk
tot maximaal
40 psi
(2.7 bar)
Connectiviteit
EtherNet/IP, Profibus, analoge afstandsbediening, seriële invoer, plus MasterflexLive
Masterflex MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ Network-Compatible with MasterflexLive®, with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing, 0.1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Masterflex® L/S® MasterSense Pompen
  • Ruimtebesparend op de werkbank
  • Onderhoudsvrije borstelloze motor die zorgt voor ±0,1% nauwkeurige snelheidsregeling met 6000:1 turndown ratio
  • Voeg tot twee L/S-pompkoppen toe, of koop complete pompen
  • IP66 4X roestvaststalen aandrijvingen en complete systemen
gemiddelde doorstroming
0,001 tot
3400 ml/min
druk
tot
150 psi
(10,3 bar)
Connectiviteit
EtherNet/IP, Profibus, analoge afstandsbediening, seriële invoer, plus MasterflexLive
Masterflex® L/S® MasterSense™ Fill/Finish Pump System with Masterflex® Ultrapharm™ Pump Head
Masterflex® L/S® MasterSense Fill/Finish Pompsysteem met Masterflex® Ultrapharm pompkop
  • Alle eigenschappen van de L/S MasterSense Drive, plus...
  • 250 rpm max snelheid; doseervolumes van <0,5 ml tot >500 ml
  • Fluisterstille werking
  • Offsetrollen en planetaire tandwieloverbrengingzorgen voor doseernauwkeurigheid (±0,5%), lage pulsatie en een lange levensduur. Koop Dubbele Y-slangen
gemiddelde doorstroming
0,0006 tot
19 l/min
druk
tot maximaal
150 psi
(10.3 bar)?
Connectiviteit
EtherNet/IP of Profibus, plus MasterflexLive of analoge afstandsbediening
Meer pompopties met geavanceerde aanraakscherm-bediening
Masterflex MasterSense™ Pump, EtherNet/IP™ Network-Compatible with MasterflexLive®, with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing, 0.1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
Ismatec® Reglo digitale meerkanaals pompen
  • Patronen en afgesloten slangen garanderen een standaard spanning in het occlusiebed voor reproduceerbare prestaties bij pompen met laag volume/lage stroomsnelheid.
Lage stroom
0,0001 tot
68 ml/min
*afhankelijk van het type patroon
druk
tot
35 psi
Connectiviteit
EtherNet/IP, analoge afstandsbediening, seriële invoer, plus MasterflexLive
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Pumps
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Pompen
  • Kies 1 of 2 kanalen
  • Draai-open ontwerp, en aanpasbare pomp stromingspatronen ideaal voor laboratoriumgebruik.
Lage stroom
0,004 tot
365 ml/min
druk
tot
35 psi
Connectiviteit
EtherNet/IP, analoge afstandsbediening, seriële invoer, plus MasterflexLive
Ismatec Reglo Digital Gear Pump Drive
Ismatec Reglo Digitale Tandwielpompaandrijving
  • Nauwkeurige en pulsloze stromen voor druk- en differentiële-druktoepassingen en afvullen.
Gemiddelde doorstroming
1,7 tot
5850 ml/min
druk
tot
300 psi
(20,7 bar)
Connectiviteit
EtherNet/IP, analoge afstandsbediening, seriële invoer, plus MasterflexLive
Ismatec Reglo Digital Piston Pump Drive
Ismatec Reglo Digitale Zuigerpompaandrijving
  • Inert en nauwkeurig met programmeerbaarheid via aanraakscherm voor hogedruktoepassingen en het doseren van kwetsbare of corrosieve vloeistoffen.
Lage stroom
0,025 tot
75 ml/min
druk
tot
100 psi
(6,9 bar)
Connectiviteit
EtherNet/IP, analoge afstandsbediening, seriële invoer, plus MasterflexLive
Vind uw Complete Pompsysteem
Masterflex pomp Selectiehulpmiddel stapt snel door uw vereisten
Start nu