Koelcirculatoren en koelers
Gekoelde circulatiebaden van VWR met MX-temperatuurregelaar van VWR
Roestvrijstalen baden met gebruikersvriendelijke MX-temperatuurregelaar. Ze kunnen ook worden gebruikt voor externe gesloten luscirculatie. Cool Command-technologie regelt de benodigde koeling, waardoor energie wordt bespaard.
VWR-circulatiekoelers
Deze circulatiekoelers zijn een milieuvriendelijke, waterbesparende en betrouwbare manier om de temperatuur van vloeistoffen in open tanks of gesloten systemen te bewaken.
Huber-circulatiekoelthermostaten, minikoelers, met OLÉ-controller
De compacte minikoelers zijn een voordelige en milieuvriendelijke koeloplossing voor verschillende laboratoriumtoepassingen. De OLÉ-controller combineert geavanceerde technologie met eenvoudige bediening.
Lauda-circulatiekoelers, Microcool
De circulatiekoelerreeks omvat vijf compacte modellen met een koelcapaciteit van 0,25 tot 1,2 kW voor externe toepassingen. De apparaten zijn erg geschikt wanneer warmte betrouwbaar en snel moet worden afgevoerd.
Circulatiekoelers van Julabo, F-serie
Milieuvriendelijke circulatiekoelers voor eenvoudige, externe koeltoepassingen waarbij een betrouwbare continue werking van belang is.