Producten van Lauda
Lauda-circulatiekoelers, Microcool
De circulatiekoelerreeks heeft vijf compacte modellen met een koelcapaciteit van 0,25 tot 1,2 kW voor externe toepassingen. De apparaten zijn erg geschikt wanneer warmte betrouwbaar en snel moet worden afgevoerd.
Lauda ECO-verwarmingsthermostaten met transparante baden
De ECO-units met doorzichtige kunststof baden zorgen voor zichtbaarheid bij het bekijken van testmonsters. Debietregelschakelaar voor regeling van doorstroomsnelheid tussen interne en externe circulatie.
Lauda LOOP thermo-elektrische koel-/verwarmingscirculatiethermostaten
De LOOP-reeks omvat twee thermo-elektrische circulatiethermostaten voor externe temperatuurregeling. Temperatuurregeling zonder koelmiddel met Peltier-technologie