VWR-producten
Circulatiekoelers van VWR
Deze circulatiekoelers zijn een milieuvriendelijke, waterbesparende en betrouwbare manier om de temperatuur van vloeistoffen in open tanks of gesloten systemen te bewaken
Gekoelde circulatiebaden met MX-temperatuurregelaar van VWR
Roestvrijstalen baden met gebruikersvriendelijke MX-temperatuurregelaar. Ze kunnen ook worden gebruikt voor externe gesloten luscirculatie. Cool Command™-technologie regelt de benodigde koeling, waardoor energie wordt bespaard
Verwarmingscirculatoren van VWR
Roestvrijstalen circulatiebaden met geavanceerd programmeerbare of geavanceerde digitale temperatuurregeling. Pomp met variabele snelheid met externe circulatie en temperatuurregeling. 
Koel- en verwarmingscirculatoren van VWR
Roestvrijstalen circulatiebaden met keuze uit geavanceerd programmeerbare of geavanceerde digitale temperatuurregeling. Pomp met variabele snelheid met externe circulatie en temperatuurregeling.