Koel- en verwarmingscirculatoren
Koel- en verwarmingscirculatoren van VWR
Roestvrijstalen circulatiebaden met keuze uit geavanceerd programmeerbare of geavanceerde digitale temperatuurregeling. Pomp met variabele snelheid met externe circulatie en temperatuurregeling.
Koel- en verwarmingsthermostaten van Huber, roestvrijstaal, Ministats®
Dankzij de compacte afmetingen passen de Ministats® in de kleinste ruimtes. Ze worden vooral gebruikt voor externe toepassingen, maar vanwege de badopening kunnen objecten ook in een thermostaatbad worden geplaatst.
Lauda LOOP thermo-elektrische koel-/verwarmingscirculatiethermostaten
De LOOP-reeks omvat twee thermo-elektrische circulatiethermostaten voor externe temperatuurregeling. Temperatuurregeling zonder koelmiddel met Peltier-technologie
Koel- en verwarmingscirculatoren van Grant, LT ecocool™-serie
Milieuvriendelijke koel- en verwarmingscirculatiebaden met een intuïtieve gebruikersinterface. Perfect voor externe toepassingen in de farmaceutische industrie, het onderwijs, een industriële omgeving en de biowetenschappen.
Koel- en verwarmingscirculatoren van Julabo, CORIO™ CD-F-serie
De CORIO™ CD-controller is een geavanceerde unit die geschikt is voor veeleisende toepassingen vanwege de professionele technologie. De controller kan worden gebruikt voor temperatuurregeling van interne en externe toepassingen.