Een groot pluspunt voor routinematige analyses
Nieuwe Spectroquant® Prove plus spectrofotometers met extra snelheid, opslag en eenvoud
Als uw vertrouwde partner op het gebied van analytische chemie werken wij altijd aan de volgende innovatie om uw analytische werk te verbeteren. Onze nieuwste generatie spectrofotometers voor uw analyse doet dat gewoon. De reeks Spectroquant® Prove plus is uitgerust met vele functies die nauwkeurigheid en precisie eenvoudiger dan ooit maken.
Positieve punten van Prove plus voor water-, milieu- alsook voedsel- en drankenanalyse
- Soepelere functionaliteit met een direct reagerend display en snellere verwerking
- Grotere capaciteit om meer meetresultaten op te slaan (tot wel 7000)
- Verlengde garantieperiode van twee jaar
Functies en voordelen
Voorgeprogrammeerd om naadloos te werken met meer dan 150 Spectroquant® testkits, Spectroquant® Prove plus fotometers behoren tot de meest betrouwbare voor uw analyses.
- Gebruiksvriendelijk en voorgeprogrammeerd met voorgedefinieerde reagentia
- Verminderd gebruik van chemicaliën vergeleken met traditionele methoden
- Geschikt voor een breed meetbereik per parameter (minimaliseert verdunningswerk)
- Voorgeprogrammeerd voor meer dan 300 analysemethoden
- Celgrootte tot 10 cm met Prove 600 plus voor zeer gevoelige metingen
- Door instrument ondersteund AQA-systeem voor eenvoudige kwaliteitsborging
- Automatische herkenning van celgrootte voor cel- en reagentiatests
- Live ID-barcode voor alle cel- en reagentiatests (incl. lot- en houdbaarheidsdatum)
- Geen adapter nodig voor de meting van verschillende celgroottes
- De kits kunnen handig bij kamertemperatuur worden opgeslagen
Spectroquant® PROVE 100 | Spectroquant® PROVE 300 | Spectroquant® PROVE 600 |
![]() |
![]() |
![]() |
Routinematige VIS-metingen in afvalwater en milieutesten | Gevoelige UV/VIS-analyse van drinkwater, | Complexe UV/VIS-metingen bij proceswateranalyse |
|
voedsel en dranken Voorbeelden: drinkwater, dranken, speciale biertoepassingen, suiker, olijfolie |
Voorbeelden: energiecentrales, koeler- en ketelwater |
1.73026.0001 | 1.73027.0001 | 1.73028.0001 |
Introductie
Zo start men Prove
Zo navigeert men door de functies
Zo wordt Prove gebruikt met de Spectroquant®-celkits en reagentiasets
Zo maakt men de Prove gemakkelijk schoon
Zo selecteert men de taal, datum en tijd
Datatransfer - data op aanvraag - eenvoudig te filteren - eenvoudig te delen
Zo controleert men op storende matrix
Kies het juiste systeem: gebruik AQA Analytical Quality Assurance