Karl Fischer-reagentia voor waterbepaling
Voor analytisch scheikundigen die het watergehalte keer op keer nauwkeurig moeten bepalen
Een volledig assortiment volumetrische en coulometrische reagentia voor waterbepaling volgens de Karl Fischer-methode.
- Betrouwbaar: snelle en stabiele eindpunten voor nauwkeurige resultaten, elke keer opnieuw
- Veilig: lage toxiciteit en pyridinevrij
- Consequent: vergelijkbaar met andere topmerken
- Handig: lange houdbaarheid
- Beschikbaar in glazen flessen van 500 ml en 1 l
Omschrijving | Verpakking | Artikelnummer | Actieprijs | Hoeveelheid | |
---|---|---|---|---|---|
CombiNORM 1, 1 mg H2O/ml, gebruikt met methanol | 1 l | 85450.290E | |||
CombiNORM 2, 2 mg H2O/ml, gebruikt met methanol | 1 l | 85451.290E | |||
CombiNORM 5, 5 mg H2O/ml, gebruikt met methanol | 1 l | 85452.290E | |||
Solvent (werkmedium), voor gebruik met alle TitrANTs | 1 l | 85453.290E | |||
Combisolvent E (werkmedium op basis van ethanol) | 1 l | 85454.290E | |||
Lipo-solvent CM, non-polaire reagens (werkmedium), voor non-polaire stoffen, oliën en vetten | 1 l | 85455.290E | |||
Lipo-solvent HM, non-polaire reagens (werkmedium), voor non-polaire stoffen, oliën en vetten | 1 l | 85456.290E | |||
Methanol quick (werkmedium), voor snellere KF-titratie met één onderdeel, gebruikt met CombiNORM | 1 l | 85457.290E | |||
Solvent (ruw), werkmedium, voor titratie in olie | 1 l | 85458.290E | |||
Keto-solvent (werkmedium), voor KF-titraties met één onderdeel in aldehyden en ketonen | 1 l | 85459.290E | |||
Solvent E, werkmedium op basis van ethanol | 1 l | 85460.290E | |||
Solvent CM (werkmedium), voor titratie in olie | 1 l | 85461.290E | |||
Solvent OLIE (werkmedium), voor titratie in olie | 1 l | 85462.290E | |||
CombiNORM 5K, voor KF-titraties met één onderdeel in aldehyden en ketonen, 5 mg H2O/ml, gebruikt met Solvent K | 1 l | 85463.290E | |||
Solvent K (werkmedium), voor KF-titraties met één onderdeel in aldehyden en ketonen, gebruikt met CombiNORM 5K | 1 l | 85464.290E | |||
TitrANT 1, 1 mg H2O/ml, gebruikt met Solvent | 1 l | 85465.290E | |||
TitrANT 2, 2 mg H2O/ml, gebruikt met Solvent | 1 l | 85466.290E | |||
TitrANT 2E, op basis van ethanol, 2 mg H2O/ml, gebruikt met Solvent E | 1 l | 85467.290E | |||
TitrANT 5, 5 mg H2O/ml, gebruikt met Solvent | 1 l | 85468.290E | |||
TitrANT 5E, op basis van ethanol, 5 mg H2O/ml, gebruikt met Solvent E | 1 l | 85469.290E | |||
Coulometrisch reagens AG, voor cellen met en zonder diafragma | 1 l | 85470.290E | |||
Coulometrisch reagens CG | 1 l | 85471.130E | |||
Coulometrisch reagens A, voor cellen met diafragma | 1 l | 85472.260E | |||
Coulometrisch reagens E, op basis van ethanol, voor cellen met en zonder diafragma | 1 l | 85473.260E | |||
Coulometrisch reagens AD, voor cellen zonder diafragma | 1 l | 85474.260E | |||
Coulometrisch reagens AG-H, voor toepassingen met langketenige koolwaterstoffen, voor cellen met en zonder diafragma | 1 l | 85475.260E | |||
Coulometrisch reagens A OVEN, voor gebruik met oven, voor cellen met en zonder diafragma | 1 l | 85476.260E | |||
Coulometrisch reagens OLIE, voor toepassingen met olie, voor cellen met diafragma | 1 l | 85477.260E | |||
Coulometrisch reagens K, voor toepassingen met ketonen, voor cellen met diafragma | 1 l | 85478.260E | |||
Coulometrisch reagens CG-K, voor toepassingen met ketonen | 1 l | 85479.130E |