Ultra LC-MS-solventen
Nieuwe LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM®-solventen die een uitstekende kwaliteit verzorgen voor UHPLC-MS
LC-MS Ultra Hipersolv CHROMANORM®-klassesolventen zijn uitsluitend getest voor hoge prestaties met UHPLC gradiëntspecificaties plus MS-detectie in UV-, positieve en negatieve modus.
  • Speciaal getest in UHPLC-MS met een extreem kleine drift in UHPLC gradiëntanalyse
  • Hoge zuiverheid voor extreem lage detectielimieten bij alle detectiemodi in combinatie met UHPLC
  • Testen in de positieve en negatieve ionenmodus voor alle MS-toepassingen
  • Lage concentratie anorganische en metaalionen voor spectra met een hoge gevoeligheid
  • Lage gradiëntbaseline en de smalste en meest consistente specificaties