Complete reeks met ICP-MS-standaarden bij 10 mg/l
68 ICP-MS-single-elementstandaarden voor de kalibratie van de analyse van sporenmetalen
Grote reeks ICP-MS-single-elementstandaarden bij 10 mg/l, geleverd met een uitgebreid analysecertificaat (NIST-traceerbaarheid, gecontroleerd door een laboratorium voor kwaliteitscontrole geaccrediteerd conform ISO 17025, ISO-richtlijn 34).
- Vervaardigd van zuren met hoge zuiverheid, water, zouten van 99,999%, conform ASTM-standaarden, 18 MΩ
- Oplossing getoetst door middel van titratie
- Uiteindelijke concentratie geverifieerd met referentiemateriaal van NIST
- Geproduceerd door geaccrediteerde leverancier, conform ISO 17025 en ISO-richtlijn 34
- Het product wordt geleverd met een volledig analysecertificaat in een afzonderlijke plastic zak