Viscositeitsnormen
Nieuw assortiment gecertificeerde, nauwkeurige en traceerbare viscositeitsnormen. Deze producten kunnen worden gebruikt voor kalibratie, controle, verificatie, kwalificatie of methodevalidatie van meetinstrumenten voor kinematische en dynamische viscositeit (zowel handmatig als automatisch).
- Vervaardigd en gecertificeerd conform ASTM D2162 met Ubbelohde Master-viscometers
- Elke standaard is gecertificeerd voor kinematische viscositeit (mm 2/s,cSt), dynamische viscositeit (cP) en dichtheid (g/ml) bij een groot aantal temperaturen
- Aantrekkelijke, veilige verpakking van 500 ml
- Vervaardigd van hoogwaardige, stabiele basisoliën en additieven
- Analysecertificaten en veiligheidsinformatiebladen zijn online beschikbaar voor elke vervaardigde batch