Accucore HPLC- en UHPLC-kolommen
Vaste-kerndeeltjes voor scheidingen met hoge snelheid en hoge resolutie en met beduidend lagere tegendrukken dan die geassocieerd met UHPLC.
Ultieme kernprestaties
- Thermo Scientific Accucore HPLC- en UHPLC-kolommen zijn een serie kolommen met hoge snelheid en resolutie, gebaseerd op Core Enhanced Technology
Nieuwe generatie Accucore Vanquish UHPLC-kolommen
- Combineert de voordelen van vast kernmateriaal met de verbeterde chromatografische efficiëntie van een sub 2 µm-deeltjesgrootte
Strakke controle van deeltjesdiameter
- Een verbeterd selectieproces zorgt dat de deeltjesgrootteverdeling tot een minimum beperkt blijft en zorgt voor kolommen met hoge efficiëntie