Kunststoffen flessen autoclaveren
Door DWK Life Sciences
Voor een verscheidenheid aan gangbare laboratoriumprocessen is het gebruik van een steriele container vereist. Echter, als u kunststoffen laboratoriumgerei gebruikt, is het belangrijk om verschillende factoren in overweging te nemen voordat de container in een autoclaaf wordt geplaatst.
Hier zijn zes vragen die u zichzelf moet stellen alvorens u kunststoffen flessen gaat autoclaveren om er zeker van te zijn dat het proces op een veilige en effectieve manier wordt uitgevoerd.
Is uw kunststoffen fles geschikt voor autoclaveren?
Terwijl er kunststof polymeren zijn die geschikt zijn voor autoclaveren, zijn er andere die dat niet zijn. Zo mag u bijvoorbeeld geen kunststoffen flessen autoclaveren die gemaakt zijn van polyethyleen met lage dichtheid (LDPE) of van polyethyleen met lage dichtheid (HDPE). Deze polymeren hebben een smal temperatuurbereik van -50 tot +80°C in het geval van LDPE, en hoewel HDPE een breder bereik van 100 tot +120°C biedt, wordt het nog steeds onder de 121°C gebruikt voor autoclaveren. Andere polymeren die niet geschikt zijn voor autoclaveren zijn onder andere polymethylmethacrylaat, acryl (PMMA), polystyreen (PS) en polyvinylchloride (PVC), eveneens vanwege hun smalle temperatuurbereiken.
Het is echter veilig om kunststoffen flessen van polypropyleen (PP), polytetrafluoroethyleen (PTFE), polyfluoroalkoxy (PFA), polymethylpenteen (vaak afgekort naar PMP of TPX) en polycarbonaat (PC) te autoclaveren, omdat deze polymeren stabiel zijn bij hogere temperaturen.
Is de kunststoffen fles van tevoren schoongemaakt?
Alvorens u de kunststoffen fles in de autoclaaf plaatst, is het belangrijk om u ervan te vergewissen dat de container gereinigd is. Hierdoor wordt er voorkomen dat er tijdens het proces vervuilende substanties op het oppervlak van de kunststoffen fles worden gebakken.
Zijn de doppen helemaal los?
Voordat u in uw laboratorium kunststoffen flessen autoclaveert, is het van belang dat de doppen helemaal verwijderd zijn. Zelfs een losjes vastgeschroefde dop kan ertoe leiden dat er tijdens het autoclaveren een vacuüm in de fles ontstaat. Hierdoor zal de kunststoffen fles in elkaar zakken en vervormen, waardoor deze onbruikbaar wordt. In plaats daarvan moet u de dop volledig van de fles zelf verwijderen voordat u deze in de autoclaaf plaatst. Een manier die vaak gebruikt wordt, is de dop met behulp van autoclaaftape aan de zijkant van de containerhals vast te tapen, waardoor er ook voor wordt gezorgd dat de juiste dop en fles tijdens het proces bij elkaar blijven.
Is er ruimte voor stoom om in de autoclaaf te circuleren?
Zorg ervoor dat een autoclaaf niet te vol wordt gestapeld, omdat dit de circulatie van stoom tussen de items effectief zal stoppen en het sterilisatieproces in gevaar kan brengen. Zorg er in plaats daarvan voor dat er voldoende ruimte tussen de items is. Dit is vooral belangrijk bij het autoclaveren van kunststoffen laboratoriumgerei. Kunststoffen polymeren brengen warmte langzamer over dan glas of metaal en kunnen langer nodig hebben om de sterilisatietemperaturen te bereiken, zodat het nog belangrijker is om te garanderen dat stoom vrij in de autoclaaf kan circuleren.
Hebt u uw autoclaaf gevalideerd?
Hoewel de standaard autoclaaftemperatuur 121°C is, is het essentieel om uw autoclaaf regelmatig te kalibreren om er zeker van te zijn dat de weergegeven zichtbare temperatuur correct is. Het is ook belangrijk om de specifieke instructies van uw machine te raadplegen om de cyclustijden te bepalen.
Is de sterilisatie tot een goed einde gebracht?
Vanwege de tragere warmteoverdrachtseigenschappen van kunststoffen is het belangrijk om u ervan te vergewissen dat de sterilisatie succesvol is voltooid. Voordat u kunststoffen flessen autoclaveert, is het raadzaam om een indicator te gebruiken om aan te tonen dat de juiste temperatuur consistent is bereikt. Het gebruik van autoclaaftape of andere vormen van tastbare indicatoren - waarvan veel zichtbaar van uiterlijk of kleur veranderen nadat ze zijn blootgesteld aan de temperaturen die samenhangen met sterilisatie in het laboratorium - kan duidelijkheid verschaffen over de vraag of het proces heeft gewerkt.