Instructiegids: laboratoriumglaswerk veilig schoonmaken
Door DWK Life Sciences
Laboratoriumglaswerk heeft regelmatig contact met een reeks stoffen op een herhaalde basis en om ervoor te zorgen dat de uitrusting veilig kan worden hergebruikt, is een krachtig reinigingsproces nodig.
Effectieve reiniging helpt ook de levensduur van de gebruikte producten te verlengen en beschermt de geldigheid van toekomstig werk.
Het reinigen van laboratoriumglaswerk voor hergebruik wordt vaak herverwerking genoemd en kan handmatig worden uitgevoerd, met behulp van geautomatiseerde wasapparatuur of een combinatie van beide.
In dit blog worden de belangrijkste stappen voor een effectieve herverwerking beschreven, evenals algemene tips voor het veilig reinigen van glaswerk.
Het herverwerken van laboratoriumglaswerk uitgelegd
Een volledige reinigings- of herverwerkingscyclus bestaat doorgaans uit vier stadia, hoewel niet alle hiervan altijd nodig zijn.
- Eerste reiniging – Deze stap zorgt ervoor dat alle vastzittende verontreinigingen van de oppervlakken van laboratoriumglaswerk worden verwijderd, indien nodig met behulp van proceschemicaliën.
- Neutralisatie – Indien nodig wordt dit proces uitgevoerd om de resten te neutraliseren van alle proceschemicaliën die tijdens het reinigen op en in de oppervlakken van laboratoriumglaswerk worden gebruikt. Omdat in reinigingsprocessen gewoonlijk alkalische proceschemicaliën worden gebruikt, worden voor de neutralisatie over het algemeen zure chemicaliën gebruikt.
- Spoelen – Deze stap verwijdert alle resterende opgeloste/losgemaakte verontreinigingen en de gebruikte proceschemicaliën van de oppervlakken van het glaswerk
- Desinfectie – Deze fase is alleen vereist als de veiligheidsclassificatie in het laboratorium of het specifieke proces dit verlangt. Het doel van desinfectie is het verminderen van het aantal pathogene bacteriën en actieve virussen op de oppervlakken van laboratoriumglaswerk en, indien van toepassing, het verminderen van de besmetting tot een mate die als veilig wordt geaccepteerd.
Basistips voor het reinigen van laboratoriumglaswerk
- Of er nu een volledige herverwerking plaatsvindt of niet, en of deze nu handmatig of geautomatiseerd is, er zijn enkele tips die kunnen helpen om ervoor te zorgen dat laboratoriumglaswerk en glaswerk met kunststofcoating effectief en veilig wordt gereinigd. Hier vindt u twaalf tips om u te helpen bij uw dagelijkse werkzaamheden.
- Wasmachines kunnen worden gebruikt om geautomatiseerde herverwerking mogelijk te maken. Steunrekken op de sluitring moeten goed worden onderhouden. De steunpennen moeten worden gecoat met een niet-schurend materiaal om contact tussen metaal en glas alsook krassen te voorkomen.
- Gebruik voor het handmatig wassen alleen kunststoffen kernborstels met zachte, niet-schurende borstelharen. Er kunnen zachte, schone sponzen of andere doekjes worden gebruikt. Gebruik geen borstels of doekjes met schurende reinigingsmiddelen. Schuursponzen krassen op het glas en mogen niet worden gebruikt.
- Controleer uw glaswerk na het reinigen en gooi het weg als er krassen, splinters, barsten of andere beschadigingen zijn.
- Er zijn veel commerciële glasreinigers verkrijgbaar. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het gebruik van deze producten, omdat sommige corrosief zijn en laboratoriumglas kunnen beschadigen.
- Organische oplosmiddelen zijn aanvaardbare reinigingsmiddelen wanneer de omstandigheden het gebruik ervan rechtvaardigen.
- Laat glaswerk met kunststofcoating niet gedurende langere tijd weken, omdat dit de levensduur van de coating kan verkorten. Laat gebruikt glaswerk met kunststofcoating niet gedurende langere tijd ongewassen staan, omdat dit het schoonmaken moeilijker maakt.
- Plaats geen metalen of andere harde voorwerpen, zoals spatels, glazen roerstaven of borstels met metalen onderdelen in het glaswerk. Hierdoor kunnen er krassen op het glas ontstaan wat uiteindelijk tot breuk en letsel kan leiden.
- Gebruik geen sterke alkalische producten en fluorzuur als reinigingsmiddelen. Het zijn glasoplossers die het glaswerk kunnen beschadigen en uiteindelijk breuken kunnen veroorzaken, wat tot letsel kan leiden.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, waaronder zachte reinigingsmiddelen, omdat deze ook krassen op het glas kunnen veroorzaken en bij herhaaldelijk gebruik uiteindelijk tot breuk en letsel kunnen leiden.
- Plaats uw handen niet in glaswerk terwijl u sieraden draagt, in het bijzonder diamantringen, omdat deze krassen aan de binnenkant van het glaswerk kunnen veroorzaken wat tot schade leidt die uiteindelijk breuk en letsels tot gevolg kan hebben.
- Verwarm glaswerk niet tot temperaturen boven 400°C om koolstofresten uit te branden. Dit leidt tot het ontstaan van permanente spanningen in het glas, waardoor het glaswerk uiteindelijk zal breken, wat mogelijk letsel tot gevolg kan hebben.
- Glaswerk met kunststofcoating mag niet worden gereinigd met agressieve reinigingsmiddelen van chemische kwaliteit. Gebruik in plaats daarvan een niet-schurend reinigingsmiddel. Vermijd temperaturen boven 110°C (230°C) als u een vaatwasser of droger gebruikt. Schuursponzen en borstels worden niet aanbevolen voor gebruik op glaswerk met kunststofcoating.