Kunststoffen laboratoriumgerei met de juiste chemische compatibiliteit kiezen
Door DWK Life Sciences
Kunststoffen gerei is vereist voor diverse laboratoriumprocessen, maar het begrijpen van de chemische compatibiliteit van kunststof - de fysieke eigenschappen ervan, en hoe dit de compatibiliteit met de chemicaliën waarmee het kunststoffen gerei in contact komt, beïnvloedt, is essentieel.
Dit blog bevat een overzicht van de meest voorkomende soorten kunststof gerei die in het laboratorium worden gebruikt, een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van elk soort en advies over de stoffen waarvoor deze het meest en het minst geschikt zijn om ervoor te zorgen dat laboratoriumgerei de juiste chemische kunststofcompatibiliteit heeft.
Polypropyleen (PP)
Polypropyleen, vaak afgekort tot PP, is een doorschijnend stijf polymeer dat bestand is tegen temperaturen van -20 tot +135°C. Door zijn robuuste aard wordt het gewoonlijk gebruikt voor de productie van een breed scala aan algemene laboratoriumartikelen zoals bekers, flessen, maatbekers en cilinders om er maar een paar te noemen. Omdat het materiaal autoclaveerbaar is bij 121°C kunnen artikelen die van dit materiaal zijn vervaardigd worden gesteriliseerd en bovendien kunnen flessen en containers van dit materiaal worden gebruikt om de sterilisatie van de inhoud binnen in te ondersteunen. Het materiaal heeft een uitstekende chemische weerstand tegen een reeks stoffen, waaronder verschillende zuren zoals salicylzuur, zwavelzuur en matige concentraties zoutzuur. Er is echter een aantal stoffen waarvoor het niet geschikt is, waaronder tolueen, aceton, nitrobenzeen en benzeen.
Polytetrafluoroethyleen (PTFE)
Polytetrafluoroethyleen, vaak afgekort tot PTFE, is een opaak stijf polymeer met een veel groter werktemperatuurbereik dan alle andere kunststoffen omdat het kan worden gebruikt tussen –200 en +260°C. Het heeft ook een ongeëvenaarde weerstand tegen bijna alle chemicaliën en is dus een ideaal materiaal voor de meest uitdagende toepassingen van de gebruiker. Dit materiaal wordt gewoonlijk gebruikt om flessen, bekers en roerders te maken voor gebruik in veeleisende laboratoriumtoepassingen.
Polyfluoroalkoxy (PFA)
Polyfluoroalkoxy, vaak afgekort tot PFA, is een doorschijnende flexibele vorm van PTFE. Het heeft dezelfde waardevolle eigenschappen als PTFE hierboven, maar zijn helderheid en flexibiliteit maken het ideaal voor de productie van flessen die meestal worden gebruikt voor analyse van spoormetalen.
Polyethyleen met lage dichtheid (LDPE)
Polyethyleen met lage dichtheid, vaak afgekort tot LDPE, is een doorschijnend buigzaam polymeer met een smal temperatuurbereik van -50 tot +80°C, dus ongeschikt voor autoclaveren. De flexibiliteit ervan maakt producten die hiervan gemaakt zijn vrijwel onbreekbaar. Het is ideaal voor gebruik waar een flexibel product nodig is, zoals voor wasflessen en andere soortgelijke dispenserflessen. Het heeft een goede weerstand tegen de meeste chemicaliën, hoewel er een aantal stoffen is waarvoor het niet geschikt is zoals hexaan en benzeen.
Polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE)
Polyethyleen met hoge dichtheid, vaak afgekort tot HDPE, is een doorschijnend polymeer dat in tegenstelling tot LDPE veel stijver van aard is. Het is geschikt voor gebruik bij temperaturen van -100 tot +120°C en net als kunststoffen gerei van LDPE kan het niet worden geautoclaveerd. Het heeft een goede mate van chemische weerstand en zijn hoge treksterkte maakt het zeer hard. Het wordt vaak gebruikt voor flessen waar een stijve structuur nodig is.
Polymethylmethacrylaat, acryl (PMMA)
Polymethylmethacrylaat, acryl, vaak afgekort tot PMMA, is een transparant stijf polymeer met een smal temperatuurbereik van - 60 tot +50°C en kan niet worden geautoclaveerd. Het heeft slechts een matige chemische weerstand (het is bijvoorbeeld niet geschikt voor gebruik met butylacetaat en aceton), maar het is zeer sterk en wordt gewoonlijk gebruikt voor stralingsschermen waar zowel uitstekende zichtbaarheid als bescherming vereist is.
Polymethylpenteen (PMP / TPX)
Polymethylpenteen, vaak afgekort naar PMP of TPX, is een transparant stijf polymeer. Het heeft een lage dichtheid en een hoge helderheid en wordt vaak gebruikt bij de vervaardiging van kunststoffen laboratoriumgerei zoals bekers en cilinders waar een hoge mate van helderheid specifiek nuttig is. Het heeft een breed temperatuurbereik van -180 tot +145°C en kan worden geautoclaveerd bij 121°C. Het heeft een goede tot uitstekende chemische weerstand, hoewel er nog steeds serieuze aandacht nodig is voor een aantal stoffen, waaronder benzeen.
Polystyreen (PS)
Polystyreen, vaak afgekort naar PS, is een transparant stijf polymeer. Het heeft een smal temperatuurbereik van -40 tot +90°C, kan niet worden geautoclaveerd en is bros van aard. Het heeft echter een uitstekende helderheid en wordt vaak gebruikt voor de productie van medische containers en buizen waar de zichtbaarheid van de inhoud belangrijk is. Het heeft slechts een matige chemische weerstand, maar kan worden gebruikt met bepaalde zuren, waaronder zwavelzuur met een lagere concentratie.
Polycarbonaat (PC)
Polycarbonaat is een transparant stijf polymeer met een breed temperatuurbereik van -135 tot +135°C, dus geschikt voor autoclaveren bij 121°C. Het heeft een matige chemische weerstand, maar het belangrijkste is dat het een hoge slagsterkte heeft en daarom gewoonlijk wordt gebruikt voor veiligheidsschermen en andere dergelijke beschermende uitrustingen. Wees voorzichtig bij het blootstellen van dit polymeer aan veel stoffen, omdat het slechts een matige chemische weerstand heeft, waardoor het dus niet kan worden gebruikt met bijvoorbeeld sterk geconcentreerd zwavelzuur of aceton.
Polyvinylchloride (PVC)
Polyvinylchloride is een polymeer met een van de smalste temperatuurbereiken van kunststoffen gerei dat veelal in het laboratorium wordt aangetroffen bij een temperatuur van -25 tot +70°C. Het is daarom niet autoclaveerbaar. PVC heeft een matige chemische weerstand en kan zowel stijf als flexibel zijn en gekleurd of helder van aard zijn. Het wordt gewoonlijk gebruikt voor algemene dagelijkse ondersteunende producten in laboratoria zoals trays en troggen.