Beschermende kleding, voor eenmalig gebruik
De belangrijkste eigenschap van beschermende kleding tijdens de productie van cytotoxische geneesmiddelen is dat deze een effectieve barrière vormt tegen deeltjes, voor zowel het personeel en het product.
Om personeel effectief te beschermen tijdens het hanteren van gevaarlijke materialen, moet de beschermende kleding worden gedragen in combinatie met extra beschermende kledingstukken, zoals geschikte mouwen en schorten tegen kleine hoeveelheden of sporen van zeer toxische middelen.
Productselectie