Cleanroom-doekjes
Ze maken deel uit van een complex reinigingsproces waarmee verontreinigende deeltjes, die met het blote oog meestal niet te zien zijn, worden verwijderd. Dankzij deze doekjes, die van essentieel belang zijn voor een goede basishygiëne, ziet uw laboratoriumruimte er altijd fris uit.
De cleanroom-doekjes moeten voor een efficiënt reinigingsproces zo snel mogelijk zo veel mogelijk verschillende soorten oppervlakcontaminanten kunnen opnemen, zonder dat de omgeving wordt verontreinigd door de doekjes zelf, door loslatende deeltjes, vezels, ionen of microbiologische verontreinigingen.
De vereisten aan cleanroom-reinigingsdoekjes variëren enorm, aangezien de doekjes geschikt moeten zijn voor de toepassing waarvoor ze zijn bedoeld. De verschillende materialen en structuren van de doekjes zijn van grote invloed op hun technische en functionele prestaties.