Oplossingen voor TOC-analyse
Oplossingen voor de analyse van Total Organic Carbon (TOC) voor het detecteren van organische besmetting in water
Opgeloste organische koolstof wordt geoxideerd door natriumpersulfaatreagens en het geproduceerde CO2 wordt gemeten door spectrofotometrie. Vele andere reagentia in oplossing worden gebruikt: zuren, basen...afhankelijk van het type water dat wordt geanalyseerd. De meest gebruikelijke reagentia kunnen door VWR worden geleverd, zoals:
- natriumhydroxide 1,2 N oplossing
- zwavelzuur 1,8 N oplossing
- Natriumpersulfaatoplossingen, in diverse concentraties
- fosforzuur 10% oplossing
- fosforzuur 25% oplossing
Vele andere oplossingen zijn mogelijk - neem voor meer informatie contact met ons op.