Thermoreactoren
Snelle destructie voor COD en TOC.
3 modellen:
- TR 320: basismodel voor 12 cuvetten en 7 vooraf opgeslagen temperatuurprogramma's
- TR 420: voor 24 cuvetten, 8 aanvullende, door de gebruiker gedefinieerde programma's
- TR 620: voor nog eens 2 x 12 cuvetten met 2 temperatuurzones