Merck - Snelle analyse van water, milieu alsook voedsel en dranken
![]() |
Merck heeft meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van analyse. Alle testkits, teststrips en fotometrische systemen zijn ontworpen voor optimale precisie, snelheid en eenvoudige bediening bij het testen van voeding en dranken. Het Supelco®-portfolio van analytische oplossingen van Merck is ontworpen door analytische scheikundigen voor analytische scheikundigen om ervoor te zorgen dat uw resultaten nauwkeurig, precies en reproduceerbaar zijn. Elk product wordt nauwgezet op kwaliteit gecontroleerd om de integriteit van uw testrapporten te handhaven en met onze toegewijde wetenschappers is de expertise die u nodig hebt altijd voorhanden. |
De visuele en instrumentele testkits bieden talrijke mogelijkheden voor het bepalen van individuele parameterconcentraties.
Vind de meest geschikte test voor uw toepassing:
- Selecteer uw voorkeurstestparameter
- Zoek uw gewenste meetbereik, kies vervolgens het meest geschikte product voor uw workflow of type monster
- Gebruik het catalogusnummer om producten direct aan te schaffen
Productselectie
Merck Spectroquant® Prove plus – Een groot pluspunt voor routinematige analyses.
Als uw vertrouwde partner op het gebied van analytische chemie werken wij altijd aan de volgende innovatie om uw analytische werk te verbeteren. Onze nieuwste generatie spectrofotometers voor uw analyse doet dat gewoon. De reeks Spectroquant® Prove plus is uitgerust met vele functies die nauwkeurigheid en precisie eenvoudiger dan ooit maken.
Positieve punten van Prove plus voor water-, milieu- alsook voedsel- en drankenanalyse:
- Soepelere functionaliteit met een direct reagerend display en snellere verwerking
- Grotere capaciteit om meer meetresultaten op te slaan (tot wel 7000)
- Verlengde garantieperiode van twee jaar
Prove 100 plus: routinematige VIS-metingen in afvalwateranalyse en milieutests.
Prove 300 plus: gevoelige UV/VIS-analyse van drinkwater, voedsel en dranken.
Prove 600 plus:complexe UV/VIS-metingen bij proceswateranalyse.
Aanvullende informatie
Analytische kwaliteitsverzekering van A tot Z
Analytische kwaliteitsverzekering (AQA) is de methode om ervoor te zorgen dat uw resultaten betrouwbaar zijn en conform richtlijnen omtrent goede laboratoriumpraktijken (GLP).
Spectroquant® AQA-concept - 3 stappen naar geweldige kwaliteit
- Fotometer-controle: (OQ) om uit te voeren met gecertificeerde kleurenstandaards, of Certipur® UV/Vis-standaarden
- Systeemcontrole: (PQ) herstelmeting met behulp van CombiCheck-standaardoplossing, gecertificeerd referentiemateriaal (CRM)-standaardoplossingen, of Certipur® standaardoplossingen
- Matrix-controle: (PQ) eenmalige intensivering met CombiCheck R2-oplossing, of meervoudige verdunning/intensivering met gecertificeerd referentiemateriaal (CRM)-standaardoplossingen, of zelf toebereide oplossing
Merck Spectroquant® Move- en NOVA-fotometers
- Spectroquant® Move 100 is gemaakt voor snelle en betrouwbare wateranalyse op locatie.
- Spectroquant® NOVA 60 biedt een hoge meetkwaliteit (AQA) met enorme eenvoud.
Aanvullende informatie
Merck RQflex® 20 – Nauwkeurigheid met reflectometrie
De nieuwe kwantitatieve teststrip-lezer RQflex® 20 ondersteunt uw proces door chemische parameters ter plekke te bewaken. Dankzij de intuïtieve menunavigatie en een voorselectie van monsters kunnen snellere en traceerbare besluiten worden genomen voor het productieproces.
Aanvullende informatie
Merck MQuant visuele tests
- MQuant® Vloeibare tests: Chemische testsystemen voor snelle, nauwkeurige en draagbare wateranalyse voor hoge tot lage parameter concentratiebereiken met behulp van direct aflezen van kleurenkaarten, schijven of vaten
- MQuant® Teststrips: voor betrouwbare semi-kwantitatieve bepaling van ionen en andere bestanddelen met visuele of digitale aflezing
- MQuant® pH-teststrips en -papier: Snelle pH-meting met accurate kleurscala’s voor heldere, betrouwbare resultaten geschikt voor alle media inclusief vloeistoffen met een hoge troebelheid
MQuant® StripScan
Maak uw snelle tests gemakkelijker en nauwkeuriger voor procescontrole bij de productie van voedingsmiddelen en dranken, desinfectiecontrole en milieutests. MQuant® teststrips en de MQuant® StripScan app biedt alle betrouwbaarheid en consistentie die u van een premium sneltest verwacht, met toegevoegde opties voor digitaal gegevensbeheer.
![]() |
![]() |
Aanvullende informatie
Merck gebruiksklare monstervoorbereiding
Gemakkelijke en effectieve voorbereiding met Crack Sets en thermoreactoren
- Spectroquant® Crack Sets: Wij bieden een keuze uit drie Crack Sets ter bepaling van de totale samenstelling van verschillende parameters. Iedere set bevat alle reagentia nodig voor de digestie met de thermoreactor.
- Spectroquant® thermoreactoren: bieden 8 vooraf geïnstalleerde digestieprogramma’s voor routinegebruik. Een beschrijving van digestieprocedures staat vermeld in de instructiebladen meegeleverd bij de testkits.