Masterflex in voedsel- en drankoplossingen
Masterflex kan een breed scala aan vloeistoffen verwerken, van heet water en vitamineoplossingen tot dikke melasse. De pompkoppen zijn zo ontworpen dat de slangen eenvoudig kunnen worden verwisseld, en een ruime selectie van de aandrijvingen heeft "reiniging" mogelijkheden. Kies uit een grote verscheidenheid van slangen die voldoen aan USP klasse VI, FDA, NSF, EP en 3A vereisten.
Masterflex peristaltische pompen zijn ideaal voor
- Pizzasausafgifte
- Saladedressingpomp
- Glazenwassysteem
- IJspomp
- Automatische afvoerreinigers
- Popcorn boterdosering
- Vitamine A & D injectie
Wat maakt Masterflex een top keuze voor voedsel- en dranktoepassingen
- Hoge zuiverheid - Vloeistofmedia alleen contactslangen-USP, FDA, EP, 3A, NSF conformiteit. Steriliseren met ethyleenoxide, gammastraling of autoclaaf.
- Breed assortiment slangmaterialen - Compatibel met vele industriële chemicaliën.
- Eenvoudig schoon te maken - Verwissel eenvoudig de slang om de pomp te reinigen, IP66 modellen verkrijgbaar.
- Zelfaanzuigend - Aanzuiging tilt tot 8,8 m (29 ft).
- Verwerkt viskeuze materialen - Overbrengen en doseren van yoghurt, ijs, en voedseldeeltjes.
- Omkeerbaar - Werkt in beide richtingen zonder de slangen los te koppelen.
- Modulair ontwerp - Mix en match pompkoppen, slangen en aandrijvingen.
- Aangepaste Ontworpen Service - Ontwerp in uw laboratoriumdispensers of analytische apparatuur.
Doseerpomp
Veelzijdige meerkanaalspompen voor nauwkeurige vloeistoftoediening met lage stroomsnelheid - met een intuïtieve aanraakscherminterface
Hygiënische bemonsteringspomp
Nauwkeurige dosering bij variabele snelheden - NEMA 4X-behuizingen zijn bestand tegen proces- en onderdompelingstoepassingen.
Additief-/concentraatpomp
Programma voor smaakconcentraat "op aanvraag". Ook veel mogelijkheden voor OEM-toepassingen
Slangen voor peristaltische pomp
Masterflex en Ismatec precisie geëxtrudeerde en aan de pomp geteste samenstellingen, ontworpen voor de hoogste betrouwbaarheid, conformiteit en traceerbaarheid
Hygiënische Fittingen en Klemmen
Zorgen voor veilige, hygiënische verbindingen in cruciale procestoepassingen. Fittingen en klemmen in de maten die nodig zijn van proef tot productie