Masterflex in waterbehandelingsoplossingen
De peristaltische, zuiger- en tandwielpomptechnologieën van Masterflex worden algemeen gebruikt voor waterbehandeling en chemische verwerking.
Waterkwaliteit is een van de meest uitdagende problemen waarmee we tegenwoordig worden geconfronteerd. Ongeveer 1 procent van onze watervoorraad is zoet, en slechts een fractie daarvan is drinkbaar. De chemische verwerkingstoepassingen van Masterflex pompen omvatten het regelen van de toevoersnelheden. Reactanttoevoertoepassingen vereisen het in reële tijd vrijgeven van chemicaliën in reactievaten, doorgaans voor productie of chemische synthese. Bij de verwerking van eindproducten worden doseerpompen gebruikt om het product nauwkeurig in een matrijs of container te dispenseren. De betrokken chemische stoffen kunnen vrijwel alle chemische uitgangsstoffen of eindproducten omvatten.
Masterflex peristaltische pompen zijn ideaal voor
- Verontreinigd grondwater
- Bemonstering van chemische vaten
- Isolatie van enzymen
- Stroominjectie-analyse
- Bewatering in de kas
- Meststoftoepassingen
- Systemen voor het toedienen van pesticiden
- Analyse van rioolwater/slib
- Bomen besproeien
- Analysators voor het zoutgehalte van water
- Monsterneming van afvalwater
Wat maakt Masterflex een top keuze voor waterbehandelingstoepassingen
- Breed assortiment slangmaterialen - Compatibel met vele industriële chemicaliën.
- Niet-verontreinigend - De vloeistof komt alleen in contact met de binnenkant van de slang.
- Eenvoudig schoon te maken - Verwissel eenvoudig de slang om de pomp te reinigen, IP66 modellen verkrijgbaar.
- Zelfaanzuigend - Aanzuiging tilt tot 8,8 m (29 ft).
- Verwerkt viskeuze materialen - Overbrengen en doseren van oliën of vloeistoffen in suspensie.
- Loopt droog - Pomp wordt niet beschadigd wanneer deze onbeheerd wordt achtergelaten.
- Omkeerbaar - Spoel en verzamel het monster met één pomp.
- Modulair ontwerp - Mix en match pompkoppen, slangen en aandrijvingen.
- Aangepaste Ontworpen Service - Ontwerp in uw laboratoriumdispensers of analytische apparatuur.
Duurzame overdrachtspomp voor grote volumes
De duurzame constructie garandeert een lange levensduur met minimaal onderhoud. Tot 42 LPM.
Hoogzuivere toevoerpomp
Ideaal voor chemische toevoer/dosering en toepassingen die een hoge zuiverheid, hoge druk of beide vereisen
Draagbare bemonsteringspomp
Ontworpen voor ultieme draagbaarheid en veelzijdigheid. Werkt op oplaadbare batterij of op netstroom of 12 VDC.
Doseerpomp voor grote volumes
Duurzame, onderdompelingsbestendige, digitale aandrijving met variabele snelheid kan grote batches snel en efficiënt verwerken met stroomsnelheden tot 42 LPM
Slangen voor peristaltische pomp
Masterflex en Ismatec precisie geëxtrudeerde en aan de pomp geteste samenstellingen, ontworpen voor de hoogste betrouwbaarheid, conformiteit en traceerbaarheid