Masterflex in farmaceutische oplossingen
Peristaltische pompen van de merken Masterflex en Ismatec - de contaminatievrije pomptechnologie die de voorkeur geniet van reguliere industrieën.
Onze diensten op het gebied van oplossingen voor eenmalig gebruik en op maat gesneden slangen staan klaar om u op maat gemaakte, met gamma bestraalde slangsamenstellingen voor eenmalig gebruik te leveren en slangen die op de gewenste lengtes en in de gewenste hoeveelheden zijn gesneden. Naast de producten die wij aanbieden, zijn onze vertegenwoordigers vertrouwd met de uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd en de diensten die u nodig hebt.
Masterflex peristaltische pompen zijn ideaal voor
- Tangentiële stroomfiltratie
- Oogsten van celmedia
- Bioproces-workflows
- Purificatie
- Productie IV-zak dosering
- Ultrafiltratie in spiraalvorm
- Fermentatiecontrole
- Testers voor oplosbaarheid
- Cosmetische dosering
Wat maakt Masterflex een top keuze voor farmaceutische toepassingen
- Breed assortiment slangmaterialen - Compatibel met vele laboratoriumchemicaliën.
- Niet-verontreinigend - De vloeistofmedia komen alleen in contact met de binnenkant van de slang.
- Eenvoudig schoon te maken - Verwissel eenvoudig de slang om de pomp te reinigen.
- Multikanaals mogelijkheden - Gebruik tot 32 kanalen tegelijk op één aandrijving.
- Hygiënische aansluitingen op slangen - Snelle slangverbindingen binnen hygiënische systemen.
- Verwerkt viskeuze materialen - Dispenseer agars en suspensies.
- Loopt droog - Te gebruiken als lage-stroom aspirator of lucht/vacuümpomp.
- Modulair ontwerp - Mix en match pompkoppen, slangen en aandrijvingen.
- Aangepaste Ontworpen Service - Ontwerp in uw laboratoriumdispensers of analytische apparatuur.
Masterflex in buffermediavoorbereiding
Pompen, vloeistoftrajectcomponenten, mengapparatuur, filtratie en procesbewaking zijn allemaal belangrijke onderdelen van een compleet buffervoorbereidingssysteem.
Bufferoplossingen zijn essentieel voor een doeltreffende oogst en purificatie. De zuiverheid van de buffer handhaven en tegelijk nauwkeurige volumes leveren is van cruciaal belang voor een doeltreffende productie.
Mediavoorbereiding workflow
Masterflex in celkweek overdrachtstoepassingen
Peristaltische pompen, met gesteriliseerde slangen en connectors, zijn ideale methoden om de zuiverheid van uw cultuur te beschermen bij de overdracht tussen productievaten.
De celkweek is de primaire productieomgeving voor biofarmaceutische producten. Tijdens het proefdraaien en opschalen is het van belang de optimale omstandigheden voor celgroei te handhaven door het kweekmedium voorzichtig te behandelen om een maximale opbrengst van het eindproduct te garanderen.
Mediatoevoerpomp
Efficiënte, programmeerbare toevoer en vulling van media; doorstroming tot 19 LPM
Doseerpomp
Veelzijdige meerkanaalspompen voor nauwkeurige vloeistoftoediening met lage stroomsnelheid - met een intuïtieve aanraakscherminterface
Zuur/base toevoerpomp
Programmeerbare dosering van pH-regelaars en andere hulpstoffen; doorstromingen tot 3400 ml/min
Slangen voor peristaltische pomp
Masterflex en Ismatec precisie geëxtrudeerde en aan de pomp geteste samenstellingen, ontworpen voor de hoogste betrouwbaarheid, conformiteit en traceerbaarheid
Hygiënische Fittingen en Klemmen
Zorgen voor veilige, hygiënische verbindingen in cruciale procestoepassingen. Fittingen en klemmen in de maten die nodig zijn van proef tot productie
Masterflex in tangentiële stroomfiltratie (TFF)
Masterflex biedt pompen, slangen en connectoren voor vloeistoftrajecten, filtratie, drukmonitoren en andere producten om succes te verzekeren en tegelijkertijd de zuiverheid van uw eindproducten te beschermen.
Bij gebruik voor het scheiden en/of zuiveren van biomoleculen en het oogsten van cellen, vereisen de werkdrukken en stroomsnelheden van TFF de juiste apparatuur.
Revolutionaire diagnostische therapeutica vragen om aangepaste pompen
In de gezondheidszorg zijn zowel veiligheid als tijd prioriteiten. Productontwikkelaars van Cytonics wendden zich tot de Custom Engineering Services Group van Masterflex om een aangepaste pompoplossing voor hun APIC-systeem te creëren.
Meer informatie