Masterflex® Peristaltische pompen in vaccinproductie
Vloeistofoplossingen voor uw productie van vaccins en therapeutica
Optimaliseer uw processen en verminder risico op verontreiniging met onze grote verscheidenheid aan fluidics-producten van Masterflex®, Ismatec®, en andere vertrouwde merken. Voeg intuïtieve en nauwkeurige peristaltische pompen en pompslangen toe, MasterflexLive® bewaking van pompen op afstand, flowmeters en regelaars, onderdelen voor eenmalig gebruik en samenstellingen van flessen om uw vaccinproductie op gang te houden en uw waardevolle product veilig naar de eindstreep te brengen.
Fermentatie
In de kern van uw vaccin- of therapeuticaproces creëert fermentatie de eiwitten voor uw therapieën. Zorgvuldige controle en nauwkeurige toevoeging van media en andere toevoegingen zijn essentieel voor een effectieve groei. Zorg voor een optimale opbrengst met ons brede aanbod van producten voor vloeistofverwerking.
Bekijk de fermentatieworkflow
Mediatoevoerpomp
Efficiënte, programmeerbare toevoer en vulling van media; doorstroming tot 19 LPM
Overdrachtspomp
IP66 onderdompelingsbestendig; verbinding via MasterflexLive, EtherNet/IP, of Profibus; doorstroming tot 42 LPM
Zuur/base toevoerpomp
Programmeerbare dosering van pH-regelaars en andere hulpstoffen; doorstromingen tot 3400 ml/min
Mediatoevoerpomp
Nauwkeurig overbrengen en vullen van media met behulp van intuïtief aanraakscherm; doorstromingen tot 3400 ml/min
Zuur/base toevoerpomp
Lage doorstroming, programmeerbare dosering van pH-regelaars en andere hulpstoffen; doorstromingen tot 365 ml/min
Oogst
Van wassen tot bufferinjectie tot filteren, de stappen van het oogsten beginnen met het scheiden van het eiwit van de cellen. Kijk zowel naar onze pompen voor vloeistofoverdrachtcapaciteiten als ook naar onze leidingen voor eenmalig gebruik tussen filters en vaten. Afhankelijk van uw productieschaal kunnen onze filtratieproducten ook cruciale prestaties in uw proces leveren.
Bekijk de Oogstworkflow
Ultrafiltratiepomp
Hygiënische, lage-pulsatie pomp levert doorstroming en druk voor filtratie; doorstromingen tot 3 LPM; druk tot 58 psi (4 bar)
Steriele filtratiepomp
Hygiënische, schuifkrachtgevoelige pomp levert doorstroming en druk voor filtratie; doorstromingen tot 14 LPM; druk tot 58 psi (4 bar)
Centrifuge toevoerpomp
Cytoflow-pomp® is ideaal voor levende cellen, grote moleculen en andere vloeistoffen die gevoelig zijn voor schuifkrachten; doorstroming tot 13,6 LPM
Overdrachtspomp
Cytoflow-pomp is ideaal voor het verpompen van levende cellen, grote moleculen en andere vloeistoffen die gevoelig zijn voor schuifkrachten; doorstroming tot 5 LPM
Bemonsteringspomp
Nauwkeurige, programmeerbare monstername op basis van volume of tijd; doorstromingen tot 365 ml/min
Purificatie
Scheid uw eindproduct van alle resterende verontreinigingen en afvalproducten. Concentreer en raffineer de eiwitten om deze voor te bereiden op het vullen/voltooien van het eindproduct. Het geïsoleerde vloeistofstromingstraject van peristaltische pompen is van cruciaal belang voor deze workflow.
Bekijk de Purificatieworkflow
TFF/Kruisstroomfiltratiepomp
Hygiënische, lage-pulsatie pomp levert doorstroming en druk voor filtratie; doorstromingen tot 3 LPM; druk tot 58 psi (4 bar)
Chromatografie toevoerpomp
Cytoflow-pomp® is ideaal voor levende cellen, grote moleculen en andere vloeistoffen die gevoelig zijn voor schuifkrachten; doorstroming tot 13,6 LPM
TFF/Kruisstroomfiltratiepomp
Hygiënische, schuifkrachtgevoelige pomp levert doorstroming en druk voor filtratie; doorstromingen tot 14 LPM; druk tot 58 psi (4 bar)
Overdrachtspomp
IP66 onderdompelingsbestendig; verbinding via MasterflexLive, EtherNet/IP, of Profibus; doorstroming tot 42 LPM
Bemonsteringspomp
Programmeerbare bemonstering per volume of tijd; eenvoudige automatiseringsintegratie met EtherNet/IP; doorstromingen tot 3400 ml/min
Procesbenodigdheden
Naast pompen en slangen om aan uw procesvereisten te voldoen, kunt u kiezen uit een breed assortiment samenstellingen en onderdelen voor eenmalig gebruik, flessensamenstellingen, stromingssensoren en pompen met bewaking op afstand om uw vaccinproductie probleemloos continu draaiende te houden.
Op maat gemaakte samenstellingen voor eenmalig gebruik
Op maat gesneden slangen service
Masterflex® Ultrasone Stromingssensoren
Krijg nauwkeurige stromingsmetingen zonder nieuw materiaal aan de vloeistofbaan toe te voegen; niet-invasief ontwerp elimineert contact met de werkvloeistof
Masterflex Stromingssensorregelaar
Interface tussen ultrasone stromingssensor en Masterflex-pomp ontvangt input van de stromingssensor en past vervolgens de pompsnelheid aan op een ingestelde stromingssnelheid of doseervolume
Samenstellingen van Bemonsteringsflessen
Veilig overbrengen, bemonsteren en opslaan van biofarmaceutische producten en reagentia
Slangen voor peristaltische pomp
Masterflex en Ismatec precisie geëxtrudeerde en aan de pomp geteste samenstellingen, ontworpen voor de hoogste betrouwbaarheid, conformiteit en traceerbaarheid
Hygiënische Fittingen en Klemmen
Zorgen voor veilige, hygiënische verbindingen in cruciale procestoepassingen. Fittingen en klemmen in de maten die nodig zijn van proef tot productie