Praktijkvoorbeeld: op maat gemaakte ICC pomp voor radiotherapie en isotopen
Ismatec® Reglo® Op maat gemaakte ICC pomp voor radiotherapie en isotopen
De uitgangssituatie/uitdaging
Een vooraanstaand fabrikant van apparatuur voor radiotherapie en isotopen moest een pompfaciliteit hebben met vier onafhankelijk van elkaar aangestuurde kanalen. Ook moest er een op maat gemaakt bevestigingssysteem komen om de apparatuur binnen de bestaande configuratie te kunnen aanbrengen.
Onze oplossing op maat
Het project werd voorgelegd aan onze technische staf. Die adviseerde een Ismatec® Reglo® Die adviseerde een pomp van het type ICC (Independant Channel Control) met een bevestigingsplaat op maat. De pompinstallatie werd volledig op maat gemaakt.
Met een Reglo ICC meerkanaals peristaltische pomp kan de gebruiker de flow en de richting van elk kanaal apart aansturen. De pomp kan de vloeistoffen continue opvoeren of zeer precies doseren tot 35 mL/min, met daarbij de mogelijkheid om de flow in elk kanaal in twee richtingen te laten gaan. Dankzij de onafhankelijke kalibratie per kanaal zijn de verschillen tussen de slangen onderling bovendien minimaal, voor een zo groot mogelijke gekalibreerde nauwkeurigheid.
Geleverde waarde
De nieuwe op maat gemaakte pomp kon bij de klant probleemloos in de kast worden ingebouwd. Dankzij onze snelle respons was de klant in staat het schema voor de lancering van het product aan te houden. De klant bespaarde het $ 200 aan arbeidskosten per unit, met de door hemzelf ontworpen configuratie.